Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ NTSR1-NFAT- bla CHO-K1 celler
Beskrivelse
CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1-celler (Kat. nr. K1078) indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af NFAT.
De GeneBLAzer™ NTSR1-NFAT-bla CHO-K1-celler er blevet funktionelt valideret for Z'-faktor og EC50-koncentrationer af etablerede ligander. Desuden GeneBLAzer™ NTSR1-NFAT-bla CHO-K1-celler er blevet testet for assayydeevne under variable forhold. Disse data findes i valideringen& Assay Performance Summary for hvert produkt.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NM_002531 |
| Assay Entry | Cellebaseret beta-lactamase-reportergen |
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | K1781 GeneBLAzer™ NTSR1-NFAT-bla CHO-K1 celler (LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; se venligst protokollen). Inkluderer: • GeneBLAzer™ NTSR1-NFAT-bla CHO-K1 celler • GeneBLAzer™ NTSR1-NFAT-bla CHO-K1 analyseprotokol • Analysecertifikat The GeneBLAzer™ NTSR1-NFAT-bla CHO-K1-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Gen symbol | NTSR1 |
| Befolkningsstatus | Pulje af stabile celler |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Protein familie | GPCR (G-proteinkoblede receptorer) |
| Mængde | 8 x 106 celler |
| Vis mere |