Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ NTSR1 CHO-K1 DA Assay Kit
Beskrivelse
De GeneBLAzer™ NTSR1 CHO-K1 DA-celler indeholder den humane neurotensinreceptor 1 (NTSR1) stabilt integreret i GeneBLAzer™ Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 cellelinje. CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1-celler (kat. nr. K1078) indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af NFAT-responselementet.
De GeneBLAzer™ NTSR1 CHO-K1 DA-celler er blevet funktionelt valideret for Z'-faktor og EC50-koncentrationer af etablerede ligander. Desuden GeneBLAzer™ NTSR1 CHO-K1 DA-celler er blevet testet for assayydeevne under variable forhold. Disse data findes i valideringen& Assay Performance Summary for hvert produkt. Delingsarresterede celler standses irreversibelt delingen ved hjælp af en lavdosisbehandling af Mitomycin C og har ingen tilsyneladende toksicitet eller ændring i cellulær signaltransduktion.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NM_002531 |
| Assay Entry | Cellebaseret beta-lactamase-reportergen |
| Celletilstand | Division arresterede celler |
| Indhold og opbevaring | LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; henvises til protokollen. Inkluderer: • GeneBLAzer™ NTSR1 CHO-K1 DA-celler • LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, 70μ g • Løsning D • GeneBLAzer™ NTSR1 CHO-K1 DA analyseprotokol • LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Protocol • Analysecertifikat The GeneBLAzer™ NTSR1 CHO-K1 DA-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | GPCRs |
| Gen symbol | NTSR1 |
| Befolkningsstatus | Pulje af stabile celler |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Protein familie | GPCR (G-proteinkoblede receptorer) |
| Vis mere |