Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ NPSR1-B-NFAT- bla CHO-K1 celler
Beskrivelse
CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1-celler (kat #K1078) indeholder et beta-lactamase (bla) reportergen under kontrol af NFAT-responselementet.
NPSR1-B-NFAT-bla CHO-K1-cellerne er funktionelt validerede for Z'-faktor og EC50-koncentrationer af Neuropeptid-S. Derudover er NPSR1-B-NFAT-bla CHO-K1-celler blevet testet for assayydeevne under variable forhold. Disse data findes i valideringen& Assay Performance Summary i afsnittet Manualer og brochurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NP_997056.1 |
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | (LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; se venligst protokollen). Inkluderer: o GeneBLAzer™ NPSR1-B-NFAT-bla CHO-K1 celler o GeneBLAzer™ GeneBLAzer™ NPSR1-B-NFAT-bla CHO-K1 analyseprotokol o Analysecertifikat NPSR1-B-NFAT-bla CHO-K1-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Gen symbol | NPSR1-B |
| Mængde | 2 x 106 celler |
| Reporter Gene | BLA (beta-lactamase) |
| Type | CHO-K1 celler |
| Cellelinje | CHO-K1 |
| Systemtype | GeneBLAzer™ |
| Vis mere |