Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ MCHR2-NFAT- bla CHO-K1 celler
Beskrivelse
GeneBLAzer MCHR2-NFAT-bla CHO-K1-celler indeholder den humane melanin-koncentrerende hormonreceptor 2 (GPR145) stabilt integreret i CellSensor NFAT-bla CHO-K1 forældrecellelinje. CellSensor NFAT-bla CHO-K1-celler indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af et NFAT-responselement stabilt integreret i cellerne. GeneBLAzer MCHR2-NFAT-bla CHO-K1-celler er blevet funktionelt valideret for Z'-faktor- og EC50-koncentrationer af MCH 6-17.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NM_032503.2 |
| Assay Entry | Cellebaseret beta-lactamase-reportergen |
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | GeneBLAzer™ MCHR2-NFAT-bla CHO-K1-celler sendes på tøris, 8 x 106 celler/hætteglas. Opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen, eller optø til øjeblikkelig brug. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | FRET |
| Human Protein Klasse | G-proteinkoblet receptor (GPCR) |
| Befolkningsstatus | Enkeltcellet klonoprindelse |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Mængde | 1 hætteglas |
| Vis mere |