Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ MC2R CHO-K1 DA analysekit
Beskrivelse
De GeneBLAzer™ MC2R CHO-K1 DA (Division Arrested)-celler indeholder den humane melanocortin-2-receptor (MC2R), (Accessionsnr. NM_000529.1) og Melanocortin-2-receptoraccessorisk protein (MRAP), (Accessionsnr. NM_178817.3) stabilt integreret i CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cellelinje. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1-celler (kat. nr. K1129) indeholder et beta-lactamase (bla) reportergen under kontrol af cAMP Response Element (CRE).
MC2R-CHOK1 DA-cellerne er funktionelt validerede for Z'-faktor og EC50-koncentrationer af ACTH 1-24. Derudover er MC2R-CRE-bla-CHO-K1-celler blevet testet for assay-ydeevne under variable forhold. Disse data findes i valideringen& Assay Performance Summary i afsnittet Manualer og brochurer. DA-celler standses irreversibelt deling ved hjælp af en lavdosisbehandling af Mitomycin C og har ingen tilsyneladende toksicitet eller ændring i cellulær signaltransduktion.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NM_000529.2 |
| Assay Entry | Cellebaseret beta-lactamase-reportergen |
| Celletilstand | Division arresterede celler |
| Indhold og opbevaring | Hvert kit indeholder tilstrækkelige mængder af divisionsstandsede (DA) celler og substrat til at analysere 1 x 384 brønds plade. (Andre materialer er påkrævet separat; se venligst protokollen). Inkluderer: • GeneBLAzer™ MC2R CHO-K1 DA-celler • LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, 70μ g • Løsning D • GeneBLAzer™ MC2R CHO-K1 analyseprotokol • LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Protocol • Analysecertifikat The GeneBLAzer™ MC2R CHO-K1 DA-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen. |
| Oversigt | GeneBLAzer™ MC2R CHO-K1 DA Assay Kit, 1 Plate, ∽4,800,000 cells/vial Quantity of Cells, CHO-K1 Cell Line, Fluorescent Detection Method, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase) Reporter, Liquid Nitrogen Storage |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, G-protein coupled receptor biology, cell-based GPCR reporter assays |
| Gen symbol | MC2R |
| Inkluderer | Each kit contains sufficient quantities of division arrested (DA) cells and substrate to assay 1 x 384 well plate. (Other materials are required separately; please refer to the protocol). Includes: GeneBLAzer™ MC2R CHO-K1 DA cells, LiveBLAzer™-FRET B/G Loading Kit, 70μg, Solution D, GeneBLAzer™ MC2R CHO-K1 Assay Protocol, LiveBLAzer™-FRET B/G Loading Protocol, Certificate of Analysis |
| Befolkningsstatus | Enkeltcellet klonoprindelse |
| Vis mere |