Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ M4-Gqo5-NFAT- bla CHO-K1 celler
Beskrivelse
GeneBLAzer™ M4 Gqo5-NFAT- bla CHO-K1-celler indeholder den humane acetylcholin (muskarin) subtype 4-receptor (M4 ) stabilt integreret i GeneBLAzer™ Gqo5-NFAT- bla CHO-K1 cellelinje. GeneBLAzer™ Gqo5-NFAT- bla CHO-K1-celler (Kat. nr. K1536) indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT)-responselementet og det kimære G-protein, Gqo5.
De GeneBLAzer™ M4 Gqo5-NFAT- bla CHO-K1-celler er funktionelt validerede for Z'- og EC50 - koncentrationer af Cabachol. Desuden GeneBLAzer™ M4 Gqo5-NFAT- bla CHO-K1-celler er blevet testet for assayydeevne under variable forhold. Disse data findes i valideringen& Oversigt over analyseydelse.
De kliniske implikationer af M4 receptor er ukendt, men undersøgelser med knockout-mus tyder på det M4 kan have implikationer i dopaminerg funktion, karatinocytmigrering og sårheling, anxiolyse og analgesi. Desuden M4 kan være vigtig i hukommelseskredsløb og have betydning for Alzheimers sygdom. Yderligere information om de muskarine receptorer kan findes i litteraturen.
For akademiske priser, log venligst ind eller kontakt os på discoverysciences@invitrogen.com.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NM_000741 |
| Assay Entry | Cellebaseret beta-lactamase-reportergen |
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; henvises til protokollen. Inkluderer: • GeneBLAzer™ M4 Gqo5 CHO-K1 DA-celler • GeneBLAzer™ M4 Gqo5 CHO-K1 DA analyseprotokol • Analysecertifikat • Løsning D • LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Protocol The GeneBLAzer™ M4-Gqo5-NFAT- bla CHO-K1-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen. |
| Oversigt | Population Status: Single Cell Clone Origin |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | FRET |
| Gen symbol | M4 |
| Inkluderer | GeneBLAzer™ M4 Gqo5 CHO-K1 DA cells, GeneBLAzer™ M4 Gqo5 CHO-K1 DA Assay Protocol, Certificate of Analysis, Solution D, LiveBLAzer™-FRET B⁄G Loading Protocol |
| Befolkningsstatus | Enkeltcellet klonoprindelse |
| Vis mere |