Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ LXR alpha DA Assay Kit
Artikelnummer. 10073474
Mængde:
1 tallerken
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10073474
Brand: Thermo Scientific™ K1401
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
GeneBLAzer™ LXR alpha DA (Division Arrested)-celler og LXR alpha-UAS-bla HEK 293T 293-celler indeholder det ligandbindende domæne (LBD) af den humane Liver-X-receptor-alfa(LXR alpha) fusioneret til det DNA-bindende domæne af GAL4 stabilt integreret i GeneBLAzer™ UAS-bla HEK 293T cellelinje.
GeneBLAzer™ LXR alpha DA (Division Arrested)-celler og LXR alpha-UAS-bla HEK 293T 293-celler indeholder det ligandbindende domæne (LBD) af den humane Liver-X-receptor-alfa(LXR alpha) fusioneret til det DNA-bindende domæne af GAL4 stabilt integreret i GeneBLAzer™ UAS-bla HEK 293T cellelinje. GeneBLAzer™ UAS-bla HEK 293T-celler udtrykker stabilt et beta-lactamase-reportergen under transkriptionel kontrol af en opstrøms aktivatorsekvens (UAS). Når en agonist binder til LBD af GAL4 (DBD)-LXR alpha (LBD) fusionsproteinet, binder proteinet til UAS, hvilket resulterer i ekspression af beta-lactamase.
Division Arrested (DA) celler er tilgængelige i to konfigurationer:
  • Analysesættet indeholder —celler og tilstrækkeligt substrat til at analysere 1 x 384-brønds plade
  • Rør med celler —tilstrækkeligt til at analysere 10 x 384-brønds plader
DA-celler standses irreversibelt ved hjælp af en lavdosisbehandling af Mitomycin-C og har ingen tilsyneladende toksicitet eller ændring i cellulær signaltransduktion. Både LXR alpha DA-celler og LXR alpha-UAS-bla HEK 293T 293-celler er funktionelt validerede for Z'- og EC50- koncentrationer af TO901317. Derudover er LXR alpha-UAS-bla HEK 293T 293-celler blevet testet for assay-ydeevne under variable forhold, herunder DMSO-koncentration, celleantal, stimulationstid og substratladningstid (data tilgængelige efter anmodning). Yderligere testdata ved hjælp af alternative stimuli er også tilgængelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Alternative agonister Estriol, Estrone, Genistein, Diethylstibestrol, Ethynylestradiol
Antagonister RU486+1 nM E2, 4-OH-tam+1 nM E2, 4-OH-tamoxifen, Tamoxifen, Tam+1 nM E2, RU486
Assay Entry Cellebaseret beta-lactamase-reportergen
Celletilstand Division arresterede celler
Indhold og opbevaring Indeholder tilstrækkeligt delingsstoppede celler og substrat til at analysere 1 x 384-brønds plade:
• LXR alpha HEK 293T DA celler (K1401A)
• LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, 70μ
g
Forsendelse:
Opbevaring: °Tøris -80 C (flydende nitrogen)
Oversigt GeneBLAzer™ LXR alpha DA Assay Kit, 1 Plate, ∽4, 800,000 No. of Cell, Liquid, Division-Arrested Cells State, 293T (HEK) Cell Line, Fluorescent Detection Method, Nuclear Receptors Target, BLA (Beta-Lactamase) Reporter, Epithelial Cell Phenotype, Adherent Growth Properties
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (applikation) Cellular imaging, pharma and biopharma, target and lead identification and validation
Gen-id (Entrez) 10062
Gen symbol LXRα
Inkluderer LXR alpha HEK 293T DA cells (K1401A) LiveBLAzer™-FRET B/G loading kit
Primær agonist 17-β -østradiol
Produktlinje GeneBLAzer
Mængde 1 tallerken
Reporter Gene BLA (beta-lactamase)
Prøvetype 293T (HEK)
Målindgang LXRA, LXR alfa, NR1H3
Type Division-Arrested Cells Assay Kit
Cellelinje 293T (HEK)
Systemtype GeneBLAzer™
Drugable mål Nukleare receptorer