Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ Jurkat kontrolsæt
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
2ml
Beskrivelse
De GeneBLAzer™ Jurkat Control Kit indeholder konstitutivt udtrykkende (CMV- bla ) og vildtype Jurkat-celler for at give henholdsvis positive og negative kontroller til evaluering af beta-lactamase-aktivitet (figur 1).
Tekniske data
Tekniske data
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | De GeneBLAzer™ Jurkat kontrolsæt indeholder 2 x 1 ml hætteglas med celle-s(∼ 5 x 106 celler/ml) og sendes på tøris. Opbevares i flydende nitrogen ved modtagelse. |
| Oversigt | GeneBLAzer™ Jurkat Control Kit, 1 Kit, ∽ 5,000,000 cells/vial at 5,000,000 cells/mL Quantity of Cells, Jurkat Cell Line, Fluorescent Detection Method, GPCRs, Signaling Pathway Druggable Target, Suspension Growth Properties, Liquid Nitrogen Storage |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Cell analysis, cellular imaging, cell-based reporter assays, cell-based and beta-Lactamase assays |
| Inkluderer | Two vials of cells, onemL per vial (∽5 x 106 cells/mL) |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Mængde | 1 sæt |
| Prøvetype | Jurkat |
| Type | Cell Line |
| Vis mere |