Få mere at vide
Invitrogen™ GeneBLAzer™In Vivo Detection Kit
Artikelnummer. 10432862
Skift visning
Mængde:
375 Reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10432862 375 Reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10432862 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12578134
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
GeneBLAzer™In Vivo Detection Kit
De GeneBLAzer™ In Vivo Detection Kit målerβ -lactamase-reporteraktivitet i levende pattedyrsceller ved anvendelse afβ -lactamase-substrat CCF2-AM. De GeneBLAzer™ Detektionssystem giver følgende fordele:
  • Velegnet til brug som en følsom reporter af genekspression i levende pattedyrceller ved anvendelse af fluorescensmikroskopi.
  • Giver en ratiometrisk udlæsning for at minimere forskelle på grund af variation i celleantal, substratkoncentration, fluorescensintensitet og emissionsfølsomhed
  • Bruger et ikke-toksisk substrat, hvilket muliggør fortsat celledyrkning efter kvantitativ analyse.
  • Kompatibel med en lang række applikationer, herunder mikropladebaserede transkriptionsassays og flowcytometri.
  • Giver en fleksibel og enkel analyseudviklingsplatform for genekspression i pattedyrsceller.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Produktlinje GeneBLAzer
    Indhold og opbevaring In vivo detektionskit indeholder 50μ g CCF2-AM-substrat (nok til 375 96-brønds reaktioner). Underlaget skal opbevares ved -20 °C, udtørres og beskyttes mod lys. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
    Detektionsmetode Fluorescens
    Produkttype Detektionskit
    Mængde 375 Reaktioner
    Format Sæt
    Nøglefunktioner Reporter analyser
    Reporter Gene BLA (beta-lactamase)
    Substrater Beta-lactamase substrat