Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ HTR2C-NFAT- bla CHO-K1 celler
Beskrivelse
GeneBLAzer™ HTR2C-NFAT-bla CHO-K1 celler indeholder den humane 5-hydroxytrptamin (serotonin) receptor 2C (HTR2C), (adgangsnr. NM_000868.1) stabilt integreret i CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cellelinje. CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1-celler (kat. nr. K1078) indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af NFAT-responselementet. De GeneBLAzer™ HTR2C-NFAT-bla CHO-K1-celler er funktionelt validerede for Z'-faktor og EC50-koncentrationer af 5-Hydroxytrptamin. Desuden GeneBLAzer™ HTR2C-NFAT-bla CHO-K1-celler er blevet testet for assayydeevne under variable forhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NM_000868.1 |
| Assay Entry | Cellebaseret beta-lactamase-reportergen |
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | GeneBLAzer™ cellelinjer sendes på tøris. Opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen, eller optø til øjeblikkelig brug. |
| Oversigt | GeneBLAzer™ HTR2C-NFAT-bla CHO-K1 Cells, 8 x 106 Cells/Vial, CHO-K1 Cell Line, Fluorescent Detection Method, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase) Reporter, Liquid Nitrogen Storage |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | FRET |
| Human Protein Klasse | G-proteinkoblet receptor (GPCR) |
| Inkluderer | GeneBLAzer™ HTR2C-NFAT-bla CHO-K1 cells Includes: GeneBLAzer™ HTR2C-NFAT-bla CHO-K1 cells (K1877A), Protocol, Certificate of Analysis |
| Befolkningsstatus | Enkeltcellet klonoprindelse |
| Vis mere |