Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT- bla CHO-K1 celler
Beskrivelse
GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT-bla CHO-K1-celler indeholder den humane 5-hydroxytryptamin (serotonin) receptor 2B (HTR2B), (adgangsnr. NM_000867) stabilt integreret i CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cellelinje. CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1-celler indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af NFAT-responselementet. De GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT-bla CHO-K1-celler er funktionelt valideret for Z'-faktor og EC50-koncentrationer af 5-HT (figur 1). Desuden GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT-bla CHO-K1-celler er blevet testet for assayydeevne under variable forhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NM_000867.2 |
| Assay Entry | Cellebaseret beta-lactamase-reportergen |
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; henvises til protokollen. Inkluderer: • GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT-bla CHO-K1 celler • GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT-bla CHO-K1 Assay Protocol • Analysecertifikat The GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT-bla CHO-K1-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen. |
| Oversigt | GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT-bla CHO-K1 Cells, 8 x 106 Cells, CHO-K1 Cell Line, Fluorescent Detection Method, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase) Reporter, Liquid Nitrogen Storage |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | FRET |
| Gen symbol | HTR2B |
| Human Protein Klasse | G-proteinkoblet receptor (GPCR) |
| Inkluderer | GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT-bla CHO-K1 cells (LiveBLAzer™-FRET B/G Loading Kit, Solution D and other materials are required separately; please refer to the protocol).. Includes: GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT-bla CHO-K1 cells, GeneBLAzer™ HTR2B-NFAT-bla CHO-K1 Assay Protocol, Certificate of Analysis |
| Vis mere |