Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ HCRTR2-αG 15 CHO-K1 DA analysekit
Beskrivelse
Denne cellelinje er tilgængelig som opdelingsceller ved at anmode om et tilbud på kat. Ingen. K1246 fra dividingcells@invitrogen.com
GeneBLAzer™ HCRTR2-αG 15 CHO-K1 DA(Division Arrested)-celler og HCRTR2-αG 15-NFAT- bla CHO-K1-celler indeholder den humane Hypocretin 2-receptor (HCRTR2) stabilt integreret i GeneBLAzer™ Ga15-NFAT- bla CHO-K1 cellelinje. G α15-NFAT- bla CHO-K1-celler (Kat. nr. K1213) indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af den nukleare faktor af aktiverede T-cellers responselement (NFAT) samt det promiskuøse G-protein, Ga15. Division Arrested (DA) celler er tilgængelige i to konfigurationer: et assay-kit (som inkluderer celler og tilstrækkeligt substrat til at analysere 1 x 384-brønds plade) og et rør med celler tilstrækkeligt til at analysere 10 x 384-brønds plader.
DA-celler standses irreversibelt ved hjælp af en lavdosisbehandling af Mitomycin-C og har ingen tilsyneladende toksicitet eller ændring i cellulær signaltransduktion. Både HCRTR2-G α15 CHO-K1 DA-celler og HCRTR2-G α15-NFAT- bla CHO-K1-celler er funktionelt validerede for Z'-faktor og EC 50- koncentrationer af Orexin B (figur 1). Derudover er HCRTR2-αG 15-NFAT -bla CHO-K1-celler blevet testet for assayydeevne under variable forhold, herunder DMSO-koncentration, celleantal, stimulationstid og substratladningstid (data tilgængelige efter anmodning). Yderligere testdata ved hjælp af alternative stimuli er også tilgængelige.
HCRTR2 har høj affinitet for begge orexin-peptider. Ekspression af denne receptor er blevet påvist i hjernen såvel som binyrerne, mave-tarmkanalen og bugspytkirtlen. De signaleringskaskader, der bruges af orexinreceptorer, ser ud til at være varierede og celletypeafhængige. I CHO celler, ses calciumfrigivelse efter agonistbehandling. I hypothalamus neuroner øges frekvensen af aktionspotentialer. Indgivelse af enten orexin-peptid i blodbanen hos rotter forårsagede en stigning i fodringsadfærd. Orexin-systemet menes også at regulere neuroendokrin funktion og søvnvågen cyklus. HCRTR2 har været direkte impliceret i narkolepsi i dyreforsøg.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NM_001526.2 |
| Assay Entry | Cellebaseret beta-lactamase-reportergen |
| Celletilstand | Division arresterede celler |
| Indhold og opbevaring | GeneBLAzer™ HCRTR2-αG 15 CHO-K1 DA assaykit Hvert system indeholder tilstrækkeligt delingsstandsede (DA) celler& substrat til at analysere 1 x 384-brønds plade. (Andre materialer er påkrævet separat; se venligst protokollen). • HCRTR2-αG 15 CHO-K1 DA-celler • LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, 70μ g• Opløsning D, 1 ml • 2 protokoller • Analysecertifikat GeneBLAzer™ HCRTR2-αG 15 CHO-K1 DA -celler Hvert system indeholder tilstrækkeligt delingsstandsede (DA) celler til at analysere 10 x 384-brønds plader (LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; se venligst protokollen). • HCRTR2-αG 15 CHO-K1 DA-celler • 1 protokol • Analysecertifikat GeneBLAzer™ HCRTR2-G α15-NFAT- bla CHO-K1 celler (LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; se venligst protokollen). • HCRTR2-αG 15-NFAT- bla CHO-K1 celler • 1 protokol • Analysecertifikat Opbevaring GeneBLAzer™ ααbla HCRTR2-G 15 CHO-K1 DA-celler og HCRTR2-G 15-NFAT- CHO-K1-celler sendes på tøris. Opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen eller optø til øjeblikkelig brug. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | GPCRs |
| Gen-id (Entrez) | 3062 |
| Gen symbol | HCRTR2 |
| Inkluderer | HCRTR2-Gα15 CHO-K1 DA cells, LiveBLAzer™-FRET B/G Loading Kit 70 μg, Solution D 1 mL, 2 protocols, Certificate of Analysis |
| Befolkningsstatus | Enkeltcellet klonoprindelse |
| Vis mere |