Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ GRPR CHO-K1 DA analysesæt
Beskrivelse
De GeneBLAzer™ GRPR-NFAT-bla CHO-K1-celler indeholder den humane Gastrin Releasing Peptide Receptor (GRPR) stabilt integreret i GeneBLAzer™ NFAT-bla CHO-K1 cellelinje. GeneBLAzer™ NFAT-bla CHO-K1 (Kat. nr. K1447) indeholder et beta-lactamase (bla) reportergen under kontrol af et NFAT-responselement stabilt integreret i CHO-K1-celler.
GRPR-NFAT-bla CHO-K1 cellerne er funktionelt valideret for Z'-faktor og EC50 koncentrationer under anvendelse af etablerede ligander. Derudover er GRPR-NFAT-bla CHO-K1-celler blevet testet for assayydeevne under variable forhold. Disse data findes i valideringen& Oversigt over analyseydelse. Delingsarresterede celler standses irreversibelt delingen ved hjælp af en lavdosisbehandling af Mitomycin C og har ingen tilsyneladende toksicitet eller ændring i cellulær signaltransduktion.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NM_005314.2 |
| Assay Entry | Cellebaseret beta-lactamase-reportergen |
| Celletilstand | Division arresterede celler |
| Indhold og opbevaring | Hvert kit indeholder tilstrækkelige mængder af divisionsstandsede (DA) celler og substrat til at analysere 1 x 384 brønds plade. (Andre materialer er påkrævet separat; se venligst protokollen). Inkluderer: • GeneBLAzer™ GRPR CHO-K1 DA-celler • LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, 70μ g • Løsning D • GeneBLAzer™ GRPR CHO-K1 DA analyseprotokol • LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Protocol • Analysecertifikat The GeneBLAzer™ GRPR CHO-K1 DA-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | GPCRs |
| Gen symbol | GRPR |
| Befolkningsstatus | Enkeltcellet klonoprindelse |
| Produktlinje | GeneBLAzer , T-REx |
| Mængde | 8 x 106 celler |
| Vis mere |