Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ GR DA Assay Kit
Artikelnummer. 10655685
Mængde:
1 plade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10655685
Brand: Thermo Scientific™ K1391
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
GeneBLAzer ™GR DA (Division Arrested)-celler og GR-UAS-bla HEK 293T-celler indeholder det ligandbindende domæne (LBD) af den humane Gluocorticoid-receptor (GR) fusioneret til det DNA-bindende domæne af GAL4 stabilt integreret i GeneBLAzer ™UAS-bla HEK 293T-cellelinjen.
GeneBLAzer ™GR DA (Division Arrested)-celler og GR-UAS-bla HEK 293T-celler indeholder det ligandbindende domæne (LBD) af den humane Gluocorticoid-receptor (GR) fusioneret til det DNA-bindende domæne af GAL4 stabilt integreret i GeneBLAzer ™UAS-bla HEK 293T-cellelinjen. GeneBLAzer ™UAS-blaHEK 293T-celler udtrykker stabilt et beta-lactamase-reportergen under transkriptionel kontrol af en opstrøms aktivatorsekvens (UAS). Når en agonist binder til LBD af GAL4 (DBD)-GR (LBD) fusionsproteinet, binder proteinet til UAS, hvilket resulterer i ekspression af beta-lactamase. Division Arrested (DA) celler er tilgængelige i to konfigurationer - et analysekit (som inkluderer celler og tilstrækkeligt substrat til at analysere 1 x 384-brønds plade) og et rør med celler tilstrækkeligt til at analysere 10 x 384-brønds plader. DA-celler standses irreversibelt ved hjælp af en lavdosisbehandling af Mitomycin-C og har ingen tilsyneladende toksicitet eller ændring i cellulær signaltransduktion. Både GR DA-celler og GR-UAS-bla HEK 293T-celler er funktionelt validerede for Z'- og EC50- koncentrationer af dexamethason. Derudover er GR-UAS-bla HEK 293T-celler blevet testet for assayydeevne under variable forhold, herunder DMSO-koncentration, celleantal, stimulationstid og substratladningstid (data tilgængelige efter anmodning). Yderligere testdata ved hjælp af alternative stimuli er også tilgængelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Alternative agonister Tetrac, T4
Antagonister 1-850
Assay Entry Cellebaseret beta-lactamase-reportergen
Celletilstand Division arresterede celler
Indhold og opbevaring Indeholder tilstrækkeligt delingsstoppede celler og substrat til at analysere 1 x 384-brønds plade:
• GR HEK 293T DA celler (K1391A)
• LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, 70μ
g
Forsendelse:
Opbevaring: °Tøris -80 C (flydende nitrogen)
Oversigt GeneBLAzer™ GR DA Assay Kit, 1 Plate, ∽9,600,000 cells/vial Quantity of Cells, 293T (HEK) Cell Line, 1-850 Antagonists, Fluorescent Detection Method, Nuclear Receptors Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase) Reporter, Liquid Nitrogen Storage
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (applikation) Cellular imaging, pharma and biopharma, target and lead identification and validation, target-based adme/tox assays, Cell analysis, cell-based reporter assays, cell-based and lactamase assays, drug discovery and development, nuclear receptor biology, cell-based nuclear receptor reporter assays, target-based ADME/tox assays, cellular adme assays, nuclear receptor cellular adme assays
Gen-id (Entrez) 2908
Gen symbol GR
Inkluderer GR HEK 293T DA cells, LiveBLAzer™-FRET B/G Loading Kit, 70μg
Primær agonist T3 Hormon
Produktlinje GeneBLAzer
Mængde 1 plade
Reporter Gene BLA (beta-lactamase)
Prøvetype 293T (HEK)
Målindgang NR3C1, GR
Type Division-Arrested Cells Assay Kit
Cellelinje 293T (HEK)
Systemtype GeneBLAzer™
Drugable mål Nukleare receptorer