Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ Gqi5-NFAT- blaFreeStyle™ 293F celler
Beskrivelse
GeneBLAzer™ Gqi5-NFAT- blaFreeStyle™ 293F-celler indeholder det kimære G-protein Gqi5 stabilt integreret i CellSensor™ NFAT- blaFreeStyle™ 293F cellelinje. CellSensor™ NFAT- blaFreeStyle™ 293F-celler indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af et stabilt integreret NFAT-responselement. Gqo5-NFAT- blaFreeStyle™ 293F er en parental cellelinje designet til at blive brugt til konstruktion af Gi/o-koblede GPCR beta-lactamase cellulære assays. Gi/o-receptoren af interesse bør udtrykkes stabilt i cellelinjen ved ekspression fra den selekterbare vektor pcDNA 6.2- ™hygro -DEST (kat.nr. K1233). Gqi5-NFAT- blaFreeStyle™ 293F-celler har vist sig at reagere på agonisten af en forbigående udtrykt D2-receptor.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | Forsendelse: Tøris Opbevaring: Flydende nitrogen |
| Oversigt | Cell Line: FreeStyle™ 293-F Cells |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | GPCRs |
| Gen symbol | Gqi5 |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Mængde | 2 x 106 celler |
| Reporter Gene | BLA (beta-lactamase) |
| Type | Cellelinje |
| Vis mere |