Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ GLP1R-CRE- bla CHO-K1 celler
Artikelnummer. 10742524
Skift visning
Mængde:
8 x 106 celler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10742524 8 x 106 celler Hver
1 options
Artikelnummer. 10742524 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K1783
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
De GeneBLAzer™ GLP1R-CRE-bla CHO-K1-celler indeholder den humane glukagon-lignende peptid 1-receptor (GLP1R) stabilt integreret i CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cellelinje.
GeneBLAzer™ GLP1R-CRE-bla CHO-K1-cellerne indeholder den humane glukagon-lignende Peptid 1-receptor (GLP1R), stabilt integreret i CellSensor™ CRE-bla CHO-K1-cellelinjen. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1-celler (Kat. Nr. K1129) indeholder et beta-laktamase-rapporteringsgen under kontrol af CRE-responselementet.
GeneBLAzer™ GLP1R-CRE-bla CHO-K1-cellerne er funktionelt valideret for Z'-faktoren og EC50-koncentrationer af etablerede ligander. Derudover GeneBLAzer™ er GLP1R-CRE-bla CHO-K1-celler blevet testet for assay-ydeevne under variable forhold. Disse data findes i Validation & Assay Performance Summary for hvert produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer NM_002062.2
Assay Entry Cellebaseret beta-lactamase-reportergen
Celletilstand Opdeling af celler
Indhold og opbevaring LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; henvises til protokollen.
Inkluderer:
• GeneBLAzer™ GLP1R-CRE-bla CHO-K1-celler
• GeneBLAzer™ GLP1R-CRE-bla CHO-K1 analyseprotokol
• Analysecertifikat The
GeneBLAzer™ GLP1R-CRE-bla CHO-K1-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen.
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (applikation) GPCRs
Gen symbol GLP1R
Inkluderer GLP1R-CRE-bla CHO-K1 cells, GLP1R-CRE-bla CHO-K1 Assay Protocol, Certificate of Analysis
Befolkningsstatus Pulje af stabile celler
Produktlinje GeneBLAzer
Protein familie GPCR (G-proteinkoblede receptorer)
Mængde 8 x 106 celler
Udlæsning Slutpunkt
Reporter Gene BLA (beta-lactamase)
Målindgang GLP1R
Type CHO-K1 celler
Cellelinje CHO-K1
Systemtype GeneBLAzer™
Drugable mål GPCR
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.