Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ FPRL-1-G α15-NFAT- bla CHO-K1 celler
Beskrivelse
GeneBLAzer™ FPRL-1-αG 15-NFAT -bla CHO-K1-celler indeholder den humane Formyl Peptide Like Receptor 1 (FPRL-1) stabilt integreret i GeneBLAzer™ G α15-NFAT- bla CHO-K1 cellelinje. GeneBLAzer™ G α15-NFAT- bla CHO-K1-celler (Kat. nr. K1537) indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT)-responselementet og det promiskuøse G-protein, G α15.
De GeneBLAzer™ FPRL-1-G α15-NFAT- bla CHO-K1-celler er funktionelt validerede for Z'- og EC50 - koncentrationer af W-peptid. Desuden GeneBLAzer™ FPRL-1-G α15-NFAT- bla CHO-K1-celler er blevet testet for assayydeevne under variable forhold. Disse data findes i valideringen& Oversigt over analyseydelse.
FPRL-1-receptoren er blevet impliceret i en række forskellige inflammations- og neurologiske lidelser, herunder Alzheimers sygdom.
For akademiske priser, log venligst ind eller kontakt os på discoverysciences@invitrogen.com.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NM_001462 |
| Assay Entry | Cellebaseret beta-lactamase-reportergen |
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; henvises til protokollen. Inkluderer: • GeneBLAzer™ FPRL-1-αG 15-NFAT- bla CHO-K1 celler • GeneBLAzer™ FPRL-1-αG 15-NFAT- bla CHO-K1 Assay Protocol • Analysecertifikat The FPRL- 1- GeneBLAzer™ G 15-αNFAT- bla CHO-K1-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | FRET |
| Gen symbol | FPRL-1 |
| Inkluderer | FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells, FPRL-1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 Assay Protocol, Certificate of Analysis |
| Befolkningsstatus | Enkeltcellet klonoprindelse |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Vis mere |