Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ FPRL-1-αG 15 CHO-K1 DA analysekit
Artikelnummer. 10165413
Mængde:
1 tallerken
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10165413
Brand: Thermo Scientific™ K1357
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
GeneBLAzer™ FPRL-1-αG 15 CHO-K1 DA (Division Arrested)-celler og FPRL-1-αG 15-NFAT- bla CHO-K1-celler indeholder den humane Formyl Peptid-lignende 1-receptor (FPRL-1) stabilt integreret i GeneBLAzer™ G α15-NFAT- bla CHO-K1 cellelinje.
Denne cellelinje er tilgængelig som opdelingsceller ved at anmode om et tilbud på K1189 fra dividingcells@invitrogen.com
GeneBLAzer™ FPRL-1-αG 15 CHO-K1 DA (Division Arrested)-celler og FPRL-1-αG 15-NFAT- bla CHO-K1-celler indeholder den humane Formyl Peptid-lignende 1-receptor (FPRL-1) stabilt integreret i GeneBLAzer™ G α15-NFAT- bla CHO-K1 cellelinje. GeneBLAzer™ G α15-NFAT- bla CHO-K1-celler (Kat. nr. K1213) indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT)-responselementet, foruden det promiskuøse G-protein, G α15. Division Arrested (DA) celler er tilgængelige i to konfigurationer: et assay-kit (som inkluderer celler og tilstrækkeligt substrat til at analysere 1 x 384-brønds plade) og et rør med celler tilstrækkeligt til at analysere 10 x 384-brønds plader.
DA-celler standses irreversibelt ved hjælp af en lavdosisbehandling af Mitomycin-C og har ingen tilsyneladende toksicitet eller ændring i cellulær signaltransduktion. Både FPRL-1-G α15 CHO-K1 DA-celler og FPRL-1-G α15-NFAT- bla CHO-K1-celler er funktionelt validerede for Z'-faktor og EC 50- koncentrationer af WKYMV(M); (Figur 1). Derudover er FPRL-1-NFAT- bla CHO-K1-celler blevet testet for assay-ydeevne under variable forhold, herunder DMSO-koncentration, celleantal, stimulationstid og substratladningstid (data tilgængelige efter anmodning). Yderligere testdata ved hjælp af alternative stimuli er også tilgængelige.
FPRL-1-receptoren er blevet impliceret i en række forskellige inflammations- og neurologiske lidelser, herunder Alzheimers sygdom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer NM_001462
Assay Entry Cellebaseret beta-lactamase-reportergen
Celletilstand Division arresterede celler
Indhold og opbevaring GeneBLAzer™ FPRL-1
G 15 CHO-K1 DA-assaykit Hvert system indeholder tilstrækkeligt med divisionsstandsede (DA) celler& substrat til at analysere 1 x 384-brønds plade. (Andre materialer er påkrævet separat; se venligst protokollen).
• FPRL-1-αG15 CHO-K1 DA-celler
• LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, 70μ
g• Opløsning D, 1 ml
• 2 protokoller
• Analysecertifikat
GeneBLAzer™ FPRL-1-αG 15 CHO-K1 DA
-celler Hvert system indeholder tilstrækkelige divisionsstandsede (DA) celler til at analysere 10 x 384-brønds plader (LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; se venligst protokollen).
• FPRL-1-αG15 CHO-K1 DA-celler
• 1 protokol
• Analysecertifikat
GeneBLAzer™ FPRL-1-G α15-NFAT- bla
CHO-K1 celler (LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; se venligst protokollen).
• FPRL-1-αG 15-NFAT- bla CHO-K1 celler
• 1 protokol
• Analysecertifikat
Opbevaring
:GeneBLAzer™ FPRL-1-αG 15 CHO-K1 DA-celler og FPRL-α1-G 15-NFAT- bla CHO-K1-celler sendes på tøris. Opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen eller optø til øjeblikkelig brug.
Oversigt GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα±15 CHO-K1 DA Assay Kit, 1 Plate, ∽2,400,000 cells/vial Quantity of Cells, CHO-K1 Cell Line, Fluorescent Detection Method, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase) Reporter, Liquid Nitrogen Storage
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (applikation) Cell analysis, cellular imaging, cell-based reporter assays, cell-based and lactamase assays, drug discovery and development, target and lead identification and validation, g-protein coupled receptor biology, cell-based GPCR reporter assays
Gen-id (Entrez) 3269
Gen symbol FPRL-1
Inkluderer GeneBLAzer™ FPRL-1-Gα±15 CHO-K1 DA Assay Kit
Befolkningsstatus Enkeltcellet klonoprindelse
Produktlinje GeneBLAzer
Mængde 1 tallerken
Reporter Gene BLA (beta-lactamase)
Prøvetype CHO-K1
Målindgang FPRL-1
Type Division-Arrested Cells Assay Kit
Cellelinje CHO-K1
Systemtype GeneBLAzer™
Drugable mål GPCR