Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ ERR Alpha DA Assay Kit
Beskrivelse
GeneBLAzer ™UAS-bla HEK 293T-celler udtrykker stabilt et beta-lactamase-reportergen under transkriptionel kontrol af en opstrøms aktivatorsekvens (UAS). Når en agonist binder til LBD af GAL4 (DBD)-ERR alpha (LBD) fusionsproteinet, binder proteinet til UAS, hvilket resulterer i ekspression af beta-lactamase. Division Arrested (DA) celler er tilgængelige i to konfigurationer - et analysekit (som inkluderer celler og tilstrækkeligt substrat til at analysere 1 x 384-brønds plade) og et rør med celler tilstrækkeligt til at analysere 10 x 384-brønds plader. DA-celler standses irreversibelt ved hjælp af en lavdosisbehandling af Mitomycin-C og har ingen tilsyneladende toksicitet eller ændring i cellulær signaltransduktion. Både ERR alfa DA-celler og ERR alfa-UAS-bla HEK 293T-celler er funktionelt validerede for Z'- og EC50- koncentrationer af XCT790, en omvendt agonist. Derudover er ERR alpha-UAS-bla HEK 293T-celler blevet testet for assay-ydeevne under variable forhold, herunder DMSO-koncentration, celleantal, stimulationstid og substratladningstid (data tilgængelige efter anmodning). Yderligere testdata ved hjælp af alternative stimuli er også tilgængelige.
Tekniske data
Tekniske data
| Alternative agonister | L165, 041, GW 1929, GW 7647, GW 0742 |
| Antagonister | T0070907, GW 9662, GW 6471 |
| Assay Entry | Cellebaseret beta-lactamase-reportergen |
| Celletilstand | Division arresterede celler |
| Indhold og opbevaring | Forsendelse: Dry IceStorage: -80 °C/flydende nitrogen Tilstrækkelige delingsstoppede celler og substrat til at analysere en plade med 384 brønde. Inkluderer: ERR alpha HEK 293 T DA celler (K1421A) LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, 70μ g |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Gen-id (Entrez) | 2101 |
| Gen symbol | ERRα |
| Primær agonist | Rosiglitazon |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Vis mere |