Få mere at vide
Invitrogen™ GeneBLAzer™ ER Alpha DA Assay Kit
Artikelnummer. 10013434
Mængde:
1 tallerken
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10013434
Brand: Invitrogen™ K1393
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
GeneBLAzer™ ER Alpha DA Assay Kit
GeneBLAzer ™ER alpha DA (Division Arrested) celler og ER alpha-UAS-bla GripTite™ celler indeholder det ligandbindende domæne (LBD) af den humane østrogenreceptor alfa (ER alpha) fusioneret til det DNA-bindende domæne af GAL4 stabilt integreret i GeneBLAzer ™UAS-bla GripTite™ cellelinje. GeneBLAzer ™UAS-bla GripTite™ celler udtrykker stabilt et beta-lactamase-reportergen under transkriptionel kontrol af en opstrøms aktivatorsekvens (UAS). Når en agonist binder til LBD af GAL4 (DBD)-ER alfa (LBD) fusionsproteinet, binder proteinet til UAS, hvilket resulterer i ekspression af beta-lactamase. Division Arrested (DA) celler er tilgængelige i to konfigurationer - et analysekit (som inkluderer celler og tilstrækkeligt substrat til at analysere 1 x 384-brønds plade) og et rør med celler tilstrækkeligt til at analysere 10 x 384-brønds plader. DA-celler standses irreversibelt ved hjælp af en lavdosisbehandling af Mitomycin-C og har ingen tilsyneladende toksicitet eller ændring i cellulær signaltransduktion. Både ER alfa DA-celler og ER alpha-UAS-bla GripTite-™celler er funktionelt validerede for Z'- og EC50- koncentrationer af 17-beta-estradiol. Derudover er ER alpha-UAS-™bla GripTite-celler blevet testet for assay-ydeevne under variable forhold, herunder DMSO-koncentration, celleantal, stimulationstid og substratladningstid (data tilgængelige efter anmodning). Yderligere testdata ved hjælp af alternative stimuli er også tilgængelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Alternative agonister Betamethason, Cortisol, Budesonid
Antagonister Milfepriston, Cortison, Progesteron
Assay Entry Cellebaseret beta-lactamase-reportergen
Celletilstand Division arresterede celler
Indhold og opbevaring Forsendelse: Dry IceStorage: -80 °C/flydende nitrogen Tilstrækkelige delingsstoppede celler og substrat til at analysere en plade med 384 brønde. Inkluderer: ER alfa GripTite™ DA-celler (K1391A)LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, 70μ g
Detektionsmetode Fluorescens
Gen-id (Entrez) 2099
Gen symbol ERα
Primær agonist Dexamethason
Produktlinje GeneBLAzer
Mængde 1 tallerken
Reporter Gene BLA (beta-lactamase)
Målindgang ER alfa, ESR1, ERA, NR3A1
Type Division-Arrested Cells Assay Kit
Cellelinje 293T (HEK)
Systemtype GeneBLAzer™
Drugable mål Nukleare receptorer