Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ ENDRB-NFAT- bla HEK 293T Celler
Beskrivelse
GeneBLAzer™ EDNRB-NFAT- bla HEK293T-celler indeholder den humane endothelin Type B Recpetor (EDNRB) stabilt integreret i CellSensor™ NFAT- bla HEK293T cellelinje. CellSensor™ NFAT- bla HEK293T-celler (Kat. nr. K1538) indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT)-responselementet.
De GeneBLAzer™ EDNRB-NFAT -bla HEK293T-celler er funktionelt validerede for Z'- og EC50- koncentrationer af ET-1. Desuden GeneBLAzer™ EDNRB-NFAT -bla HEK293T-celler er blevet testet for assayydeevne under variable forhold. Disse data findes i valideringen& Oversigt over analyseydelse.
ENDRB-receptoren medierer signalering af endotelinproteiner, der regulerer flere kritiske biologiske processer, herunder udvikling og funktion af blodkar, produktion af visse hormoner og stimulering af cellevækst og -deling. Defekter i EDNRB-medieret signalering har været impliceret i en lang række sygdomme, herunder cancer, hypertension og kardiovaskulære lidelser.
For akademiske priser, log venligst ind eller kontakt os på discoverysciences@invitrogen.com.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NM_000115.1 |
| Assay Entry | Cellebaseret beta-lactamase-reportergen |
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; henvises til protokollen. Inkluderer: • GeneBLAzer™ EDNRB-NFAT- bla HEK293T-celler • GeneBLAzer™ EDNRB-NFAT- bla HEK293T Assay Protocol • Analysecertifikat The GeneBLAzer™ GeneBLAzer™ EDNRB-NFAT -bla HEK293T-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | FRET |
| Gen symbol | EDNRB |
| Inkluderer | EDNRB-NFAT-bla HEK293T cells, EDNRB-NFAT-bla HEK293T Assay Protocol, Certificate of Analysis |
| Befolkningsstatus | Enkeltcellet klonoprindelse |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Vis mere |