Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ EDNRA-NFAT- bla HEK 293T celler
Beskrivelse
CellSensor™ NFAT- bla HEK293T-celler (Kat.nr. K1538) indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT)-responselementet.
De GeneBLAzer™ EDNRA-NFAT -bla HEK293T-celler er funktionelt validerede for Z'- og EC50- koncentrationer af ET-1. Desuden GeneBLAzer™ EDNRA-NFAT -bla HEK293T-celler er blevet testet for assayydeevne under variable forhold. Disse data findes i valideringen& Oversigt over analyseydelse.
ENDRA-receptoren medierer signalering af endotelinproteiner, der regulerer flere kritiske biologiske processer, herunder udvikling og funktion af blodkar, produktion af visse hormoner og stimulering af cellevækst og -deling. Defekter i EDNRA-medieret signalering er blevet impliceret i en lang række sygdomme, herunder cancer, hypertension og kardiovaskulære lidelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NM_001957 |
| Assay Entry | Cellebaseret beta-lactamase-reportergen |
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | Indhold: K1726 GeneBLAzer™ EDNRA-NFAT- bla HEK293T-celler (LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; se venligst protokollen). Inkluderer: • GeneBLAzer™ EDNRA-NFAT- bla HEK293T-celler • GeneBLAzer™ EDNRA-NFAT- bla HEK293T Assay Protocol • Analysecertifikat Opbevaring : De GeneBLAzer™ EDNRA-NFAT -bla HEK293T-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | FRET |
| Gen symbol | EDNRA |
| Befolkningsstatus | Enkeltcellet klonoprindelse |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Mængde | 2 x 106 celler |
| Vis mere |