Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ EDG7-NFAT- bla HEK 293T celler
Artikelnummer. 10267413
Mængde:
2 x 106 celler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10267413
Brand: Thermo Scientific™ K1511
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
GeneBLAzer™ EDG7-NFAT- bla HEK293T-celler indeholder det humane Endothelial Differentiation Gen (EDG7) stabilt integreret i CellSensor™ NFAT- bla HEK293T cellelinje.
GeneBLAzer™ EDG7-NFAT- bla HEK293T-celler indeholder det humane Endothelial Differentiation Gen (EDG7) stabilt integreret i CellSensor™ NFAT- bla HEK293T cellelinje. CellSensor™ NFAT- bla HEK293T-celler (Kat. nr. K1538) indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT)-responselementet.
De GeneBLAzer™ EDG7-NFAT -bla HEK293T-celler er funktionelt validerede for Z'- og EC50- koncentrationer på 18:1 LPA. Desuden GeneBLAzer™ EDG7-NFAT -bla HEK293T-celler er blevet testet for assayydeevne under variable forhold. Disse data findes i valideringen& Oversigt over analyseydelse.
LPA-receptorer blev oprindeligt klassificeret i Endothelial Differentiation Gene (EDG)-familien af receptorer. EDG-familien blev senere opdelt i to distinkte grupper af receptorer baseret på deres ligandspecificitet for enten Lysophosphatidinsyre (LPA) eller Sphingosine-1-Phosphate (S1P). Der er tre højaffinitets LPA-receptorer LPA1, LPA2 og LPA3 (formelt EDG2, EDG4 og EDG7) og fem højaffinitets-S1P-receptorer S1P1, S1P2, S1P3, S1P4 og S1P5 (formelt EDG1, EDG5, EDG3, EDG3, og EDG). LPA-receptorer er differentielt forbundet via Gi og Gq til flere effektorsystemer og forskellige biologiske funktioner. Nylige undersøgelser afslørede, at målrettet deletion af EDG7/LPA3-receptoren resulterer i forsinket implantation og ændret embryoafstand og signifikant reduceret kuldstørrelse hos mus. Disse resultater indikerer, at EDG7 spiller en afgørende rolle i implantation og pattedyrs reproduktion.
For akademiske priser, log venligst ind eller kontakt os på discoverysciences@invitrogen.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer NM_012152.1
Assay Entry Cellebaseret beta-lactamase-reportergen
Celletilstand Opdeling af celler
Indhold og opbevaring LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; henvises til protokollen.
Inkluderer:
• GeneBLAzer™ EDG7-NFAT- bla HEK293T celler
• GeneBLAzer™ EDG7-NFAT- bla HEK293T Assay Protocol
• Analysecertifikat
Opbevaring:
De GeneBLAzer™ EDG7-NFAT -bla HEK293T-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen.
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (applikation) FRET
Gen symbol EDG7
Befolkningsstatus Enkeltcellet klonoprindelse
Produktlinje GeneBLAzer
Mængde 2 x 106 celler
Reporter Gene BLA (beta-lactamase)
Målindgang EDG7
Cellelinje 293T (HEK)
Systemtype GeneBLAzer™
Drugable mål GPCR