Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ D5-CRE- bla CHO-K1 celler
Artikelnummer. 10246683
Mængde:
8 x 106 celler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10246683
Brand: Thermo Scientific™ K1784
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De GeneBLAzer™ D5-CRE-bla CHO-K1-celler indeholder den humane dopaminreceptor 5 (D5) stabilt integreret i CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cellelinje.
De GeneBLAzer™ D5-CRE-bla CHO-K1-celler indeholder den humane dopaminreceptor 5 (D5) stabilt integreret i CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cellelinje. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1-celler (Kat. nr. K1129) indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af CRE-responselementet.
De GeneBLAzer™ D5-CRE-bla CHO-K1-celler er blevet funktionelt valideret for Z'-faktor og EC50-koncentrationer af etablerede ligander. Desuden GeneBLAzer™ D5-CRE-bla CHO-K1-celler er blevet testet for assay-ydeevne under variable forhold. Disse data findes i valideringen& Assay Performance Summary for hvert produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer NM_000676
Assay Entry Cellebaseret beta-lactamase-reportergen
Celletilstand Opdeling af celler
Indhold og opbevaring LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; henvises til protokollen.
Inkluderer:
• GeneBLAzer™ D5-CRE-bla CHO-K1-celler
• GeneBLAzer™ D5-CRE-bla CHO-K1 analyseprotokol
• Analysecertifikat The
GeneBLAzer™ D5-CRE-bla CHO-K1-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen.
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (applikation) GPCRs
Gen symbol DRD5
Inkluderer D5-CRE-bla CHO-K1 cells, D5-CRE-bla CHO-K1 Assay Protocol, Certificate of Analysis
Befolkningsstatus Enkeltcellet klonoprindelse
Produktlinje GeneBLAzer
Protein familie GPCR (G-proteinkoblede receptorer)
Mængde 8 x 106 celler
Udlæsning Slutpunkt
Reporter Gene BLA (beta-lactamase)
Målindgang DRD5, D5
Type CHO-K1 celler
Cellelinje CHO-K1
Systemtype GeneBLAzer™
Drugable mål GPCR