Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ D2-Gqo5-NFAT- bla CHO-K1 celler
Beskrivelse
For akademiske priser, log venligst ind eller kontakt os på discoverysciences@invitrogen.com.
GeneBLAzer™ D2-Gqo5-NFAT- bla CHO-K1-celler indeholder den humane dopaminreceptor 2 (D2) stabilt integreret i GeneBLAzer™ Gqo5-NFAT- bla CHO-K1 cellelinje. GeneBLAzer™ Gqo5-NFAT- bla CHO-K1-celler (Kat. nr. K1536) indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT)-responselementet og det kimære G-protein, Gqo5.
De GeneBLAzer™ D2-Gqo5-NFAT- bla CHO-K1-celler er funktionelt validerede for Z'- og EC50 - koncentrationer af apomorphin. Desuden GeneBLAzer™ D2-Gqo5-NFAT- bla CHO-K1-celler er blevet testet for assayydeevne under variable forhold. Disse data findes i valideringen& Oversigt over analyseydelse.
D2-receptoren findes primært i hjernen. Der er to former for D2, som er skabt ved alternativ splejsning: en kort form og en lang form. Dette assay bruger den lange form, selvom der er set ringe forskel i ligandbinding eller signalering mellem de to former.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NM_000795 |
| Assay Entry | Cellebaseret beta-lactamase-reportergen |
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; henvises til protokollen. Inkluderer: • GeneBLAzer™ D2-Gqo5-NFAT- bla CHO-K1 celler • GeneBLAzer™ D2-Gqo5-NFAT- bla CHO-K1 Assay Protocol • Analysecertifikat The GeneBLAzer™ D2-Gqo5-NFAT- bla CHO-K1-celler skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen. |
| Oversigt | GeneBLAzer™ D2-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 Cells, 2 x 106 Cells, ∽2,000,000 cells/vial at 2,000,000 cells/mL Quantity of Cells, CHO-K1 Cell Line, Fluorescent Detection Method, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase) Reporter, Liquid Nitrogen Storage |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | FRET |
| Gen symbol | D2 |
| Inkluderer | GeneBLAzer™ D2-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 cells, GeneBLAzer™ D2-Gqo5-NFAT-bla CHO-K1 Assay Protocol, Certificate of Analysis |
| Befolkningsstatus | Enkeltcellet klonoprindelse |
| Vis mere |