Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ CMV- bla Jurkat positiv kontrolcellelinje
Mængde:
1 hætteglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
En stabil population blev opnået ved anvendelse af 1 mg/ml Geneticin™ (G418) selektion efterfulgt af isolering af en klon ved fluorescensaktiveret cellesortering (FACS ).
CMV- bla Jurkat-celler kan bruges som en positiv kontrol til beta-lactamase-ekspressionsforsøg. Når cellerne er fyldt med CCF2-AM eller CCF4-AM substrat og exciteret med 409 nm lys, vil cellerne fluorescere blåt.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | GeneBLAzer™ CMV- bla Jurkat Positive Control Cell Line sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Mængde | 1 hætteglas |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Type | Cellelinje |
| Cellelinje | Jurkat |
| Systemtype | CellSensor™ |
| Drugable mål | GPCR, Signalvej |