Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE- blaFreeStyle™ 293F celler
Artikelnummer. 10552194
Mængde:
8 x 106 celler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10552194
Brand: Thermo Scientific™ K1439
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla FreeStyle™ 293F-celler indeholder den humane amylinreceptor 2 (CALCRL:RAMP3), stabilt integreret i CellSensor™ CRE-bla Freestyle™ 293F cellelinje.
De GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla FreeStyle™ 293F-celler indeholder den humane amylinreceptor 2 (CALCRL:RAMP3), (Accessionsnr. NM_005795.3 NM_005856.1) stabilt integreret i CellSensor™ CRE-bla Freestyle™ 293F cellelinje. CellSensor™ CRE-bla Freestyle™ 293F-celler (kat.nr. K1130) indeholder et beta-lactamase (bla) reportergen under kontrol af cAMP-responselementet (CRE).
CALCRL:RAMP3-CRE-bla FreeStyle™ 293F-celler er funktionelt valideret for Z'-faktor og EC50-koncentrationer af Adrenomedullin(1-52). Derudover CALCRL:RAMP3-CRE-bla FreeStyle™ 293F-celler er blevet testet for assayydeevne under variable forhold. Disse data findes i valideringen& Assay Performance Summary i afsnittet Manualer og brochurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer NM_005855.2
Assay Entry Cellebaseret beta-lactamase-reportergen
Celletilstand Opdeling af celler
Indhold og opbevaring LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; henvises til protokollen.
Inkluderer:
• GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla Freestyle™ 293F celler
• GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla Freestyle™ 293F Assay Protocol
• Analysecertifikat The
GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla Freestyle™ 293F-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen.
Oversigt GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla FreeStyle™ 293F Cells, 8 x 106 Cells, ∽8,000,000 cells/vial at 8,000,000 cells/mL Quantity of Cells, FreeStyle™ 293-F Cell Line, Fluorescent Detection Method, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase) Reporter, Liquid Nitrogen Storage
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (applikation) Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, G-protein coupled receptor biology, cell-based GPCR reporter assays
Gen symbol CALCRL:RAMP3
Inkluderer GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla FreeStyle™ 293F Cells (LiveBLAzer™-FRET B/G Loading Kit, Solution D and other materials are required separately; please refer to the protocol). Includes: GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla Freestyle™ 293F cells, GeneBLAzer™ CALCRL:RAMP3-CRE-bla Freestyle™ 293F Assay Protocol, Certificate of Analysis
Befolkningsstatus Enkeltcellet klonoprindelse
Produktlinje Freestyle , GeneBLAzer
Mængde 8 x 106 celler
Reporter Gene BLA (beta-lactamase)
Prøvetype FreeStyle™ 293-F
Målindgang CALCRL:RAMP3
Type Cell Line
Cellelinje FreeStyle 293-F celler
Systemtype GeneBLAzer™
Drugable mål GPCR