Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ CALCR -CRE- blaFreeStyle™ 293F celler
Beskrivelse
De GeneBLAzer™ CALCR-CRE-bla Freestyle293-celler indeholder CALCR-receptorisoformen (CTR2/CT(a)/CTRI1-), accessionsnr. NM_001742.2, stabilt integreret i CellSensor™ CRE-bla Freestyle293 cellelinje. De CellSensor™ CRE-bla Freestyle293-celler indeholder et beta-lactamase (bla) reportergen under kontrol af cAMP (CRE) responselementet.
CALCR-CRE-bla Freestyle293-celler er blevet testet for variable assaybetingelser, herunder DMSO-koncentration, celleantal, stimulationstid og substratladningstid og funktionelt valideret for Z'- og EC50-koncentrationer af calcitonin. Yderligere testdata ved hjælp af alternative stimuli er også tilvejebragt. Disse data findes i valideringen& Assay Performance Summary i afsnittet Manualer og brochurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NM_001742.2 |
| Assay Entry | Cellebaseret beta-lactamase-reportergen |
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; henvises til protokollen. Inkluderer: • GeneBLAzer™ CALCR-CRE-bla Freestyle™ 293F celler • GeneBLAzer™ CALCR-CRE-bla Freestyle™ 293F Assay Protocol • Analysecertifikat The GeneBLAzer™ CALCR-CRE-bla Freestyle™ 293F-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen. |
| Oversigt | GeneBLAzer™ CALCR -CRE-bla FreeStyle™ 293F Cells, 2 x 106 Cells, ∽2,000,000 cells/vial at 2,000,000 cells/mL Quantity of Cells, FreeStyle™ 293-F Cell Line, Fluorescent Detection Method, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase) Reporter, Liquid Nitrogen Storage |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, G-protein coupled receptor biology, cell-based GPCR reporter assays |
| Gen symbol | CALCR2 |
| Inkluderer | GeneBLAzer™ CALCR -CRE-bla FreeStyle™ 293F Cells (LiveBLAzer™-FRET B/G Loading Kit, Solution D and other materials are required separately; please refer to the protocol). Includes: GeneBLAzer™ CALCR-CRE-bla Freestyle™ 293F cells, GeneBLAzer™ CALCR-CRE-bla Freestyle™ 293F Assay Protocol, Certificate of Analysis |
| Befolkningsstatus | Enkeltcellet klonoprindelse |
| Vis mere |