Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ C5AR1-αG 15 CHO-K1 DA analysekit
Artikelnummer. 10531814
Mængde:
1 plade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10531814
Brand: Thermo Scientific™ K1544
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De GeneBLAzer™ C5AR1-αG 15 CHO-K1 DA (Division Arrested)-celler indeholder den humane komplementkomponent 5a-receptor 1 (C5AR1) stabilt integreret i GeneBLAzer™ G α15-NFAT-bla CHO-K1 cellelinje.
De GeneBLAzer™ C5AR1-αG 15 CHO-K1 DA (Division Arrested)-celler indeholder den humane komplementkomponent 5a-receptor 1 (C5AR1) (adgangsnr. NM_000710) stabilt integreret i GeneBLAzer™ G α15-NFAT-bla CHO-K1 cellelinje. GeneBLAzer™ G α15-NFAT-bla CHO-K1 (Kat. nr. K1213) indeholder et beta-lactamase (bla) reportergen under kontrol af et NFAT-responselement og et promiskuøst G-protein, G 15, αstabilt integreret i CHO-K1-celler.
C5AR1-G 15 αCHO-K1 DA (Division Arrested) celleceller er funktionelt valideret for Z'-faktor og EC50 koncentrationer ved hjælp af C5a. Derudover er C5AR1-αG 15-NFAT-bla CHO-K1-celler blevet testet for assayydeevne under variable forhold. Disse data findes i valideringen& Assay Performance Summary i afsnittet Manualer og brochurer. DA-celler standses irreversibelt deling ved hjælp af en lavdosisbehandling af Mitomycin C og har ingen tilsyneladende toksicitet eller ændring i cellulær signaltransduktion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer NM_001736.2
Assay Entry Cellebaseret beta-lactamase-reportergen
Celletilstand Division arresterede celler
Indhold og opbevaring Hvert kit indeholder tilstrækkelige mængder af divisionsstandsede (DA) celler og substrat til at analysere 1 x 384 brønds plade. (Andre materialer er påkrævet separat; se venligst protokollen).
Inkluderer:
• GeneBLAzer™ C5AR1-αG 15 CHO-K1DA celler
• LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, 70μ g
• Løsning D
• GeneBLAzer™ C5AR1-αG 15 CHO-K1 analyseprotokol
• LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Protocol
• Analysecertifikat The
C GeneBLAzer™ 5AR1-G α15 CHO-K1 DA-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen.
Oversigt GeneBLAzer™ C5AR1-Gα±15 CHO-K1 DA Assay Kit, 1 Plate, ∽4,800,000 cells/vial Quantity of Cells, CHO-K1 Cell Line, Fluorescent Detection Method, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase) Reporter, GeneBLAzer™ System, Liquid Nitrogen Storage
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (applikation) Pharma and biopharma, drug discovery and development, target and lead identification and validation, G-protein coupled receptor biology, cell-based GPCR reporter assays
Gen symbol C5aR1
Inkluderer Each kit contains sufficient quantities of division arrested (DA) cells and substrate to assay 1 x 384 well plate. (Other materials are required separately; please refer to the protocol). Includes: GeneBLAzer™ C5AR1-G?15 CHO-K1DA cells, LiveBLAzer™-FRET B/G Loading Kit, 70μg, Solution D, GeneBLAzer™ C5AR1-G?15 CHO-K1Assay Protocol, LiveBLAzer™-FRET B/G Loading Protocol, Certificate of Analysis
Befolkningsstatus Enkeltcellet klonoprindelse
Produktlinje GeneBLAzer
Mængde 1 plade
Reporter Gene BLA (beta-lactamase)
Prøvetype CHO-K1
Målindgang C5AR1
Type Division-Arrested Cells Assay Kit
Cellelinje CHO-K1
Systemtype GeneBLAzer™
Drugable mål GPCR