Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ BDKRB1-NFAT- bla CHO-K1 celler
Beskrivelse
GeneBLAzer™ BDKRB1-NFAT- bla CHO-K1-celler indeholder den humane Bradykinin Receptor 1 (BDKBR1) stabilt integreret i CellSensor™ NFAT- bla CHO-K1 cellelinje. CellSensor™ NFAT- bla CHO-K1-celler (Kat. nr. K1534) indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT)-responselementet.
De GeneBLAzer™ BDKRB1-NFAT- bla CHO-K1-celler er funktionelt validerede for Z'- og EC50 - koncentrationer af [Lys-des-Arg9]-Bradykinin. Desuden GeneBLAzer™ BDKRB1-NFAT- bla CHO-K1-celler er blevet testet for assayydeevne under variable forhold. Disse data findes i valideringen& Oversigt over analyseydelse.
Bradykinin-BDKRB1-receptoren har været impliceret i betændelse og smerte. Prækliniske beviser viser, at afbrydelse af BDKRB1-receptorfunktionen forårsager analgesi under en række forskellige tilstande og er blevet veletableret ved brug af selektive antagonister og genetisk modificerede mus.
For akademiske priser, log venligst ind eller kontakt os på discoverysciences@invitrogen.com.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NM_000710 |
| Assay Entry | Cellebaseret beta-lactamase-reportergen |
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; henvises til protokollen. Inkluderer: • GeneBLAzer™ BDKRB1-NFAT- bla CHO-K1 celler • GeneBLAzer™ BDKRB1-NFAT- bla CHO-K1 Assay Protocol • Analysecertifikat The GeneBLAzer™ BDKRB1-NFAT- bla CHO-K1-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen. |
| Oversigt | GeneBLAzer™ BDKRB1-NFAT-bla CHO-K1 Cells, 2 x 106 Cells, ∽8,000,000 cells/vial at 8,000,000 cells/mL Quantity of Cells, CHO-K1 Cell Line, Fluorescent Detection Method, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase) Reporter, FRET Technique, Liquid |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | FRET |
| Gen symbol | BDKRB1 |
| Inkluderer | GeneBLAzer™ BDKRB1-NFAT-bla CHO-K1 cells (LiveBLAzer™-FRET B/G Loading Kit, Solution D and other materials are required separately; please refer to the protocol). Includes: GeneBLAzer™ BDKRB1-NFAT-bla CHO-K1 cells, GeneBLAzer™ BDKRB1-NFAT-bla CHO-K1 Assay Protocol, Certificate of Analysis |
| Befolkningsstatus | Enkeltcellet klonoprindelse |
| Vis mere |