Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ ADRB2-CRE- bla CHO-K1 celler
Beskrivelse
De GeneBLAzer™ ADRB2-CRE-bla CHO-K1-celler indeholder den humane adrenerge beta-2-receptor (ADRB2), (adgangsnr. NM_000024.3) stabilt integreret i CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cellelinje. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1-celler (kat. nr. K1129) indeholder et beta-lactamase (bla) reportergen under kontrol af cAMP-responselementet (CRE).
ADRB2-CRE-bla CHO-K1-cellerne er funktionelt validerede for Z'-faktor og EC50-koncentrationer af Isoproterenol. Derudover er ADRB2-CRE-bla CHO-K1-celler blevet testet for assay-ydeevne under variable forhold. Disse data findes i valideringen& Assay Performance Summary i afsnittet Manualer og brochurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NM_000024.3 |
| Assay Entry | Cellebaseret beta-lactamase-reportergen |
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; henvises til protokollen. Inkluderer: • GeneBLAzer™ ADRB2-CRE-bla CHO-K1-celler • GeneBLAzer™ ADRB2-CRE-bla CHO-K1 analyseprotokol • Analysecertifikat The GeneBLAzer™ ADRB2-CRE-bla CHO-K1-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | GPCRs |
| Gen symbol | ADRB2 |
| Inkluderer | ADRB2-CRE-bla CHO-K1 cells, ADRB2-CRE-bla CHO-K1 Assay Protocol, Certificate of Analysis |
| Befolkningsstatus | Enkeltcellet klonoprindelse |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Vis mere |