Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ ADRB1-CRE- bla CHO-K1 celler
Beskrivelse
De GeneBLAzer ™ ADRB1-CRE-bla CHO-K1-celler indeholder den humane adrenerge beta-1-receptor (ADRB1), (adgangsnr. NM_000684) stabilt integreret i CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cellelinje. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1-celler (kat. nr. K1129) indeholder et beta-lactamase (bla) reportergen under kontrol af cAMP-responselementet (CRE).
ADRB1-CRE-bla CHO-K1-cellerne er funktionelt validerede for Z'-faktor og EC50-koncentrationer af (-) Denopamin. Derudover er ADRB1-CRE-bla CHO-K1-celler blevet testet for assayydeevne under variable forhold. Disse data findes i valideringen& Assay Performance Summary i afsnittet Manualer og brochurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NM_000684.2 |
| Assay Entry | Cellebaseret beta-lactamase-reportergen |
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; henvises til protokollen. Inkluderer: • GeneBLAzer™ ADRB1-CRE-bla CHO-K1-celler • GeneBLAzer™ ADRB1-CRE-bla CHO-K1 analyseprotokol • Analysecertifikat The GeneBLAzer™ ADRB1-CRE-bla CHO-K1-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | GPCRs |
| Gen symbol | ADRB1 |
| Inkluderer | ADRB1-CRE-bla CHO-K1 cells, ADRB1-CRE-bla CHO-K1 Assay Protocol, Certificate of Analysis |
| Befolkningsstatus | Pulje af stabile celler |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Vis mere |