Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ ADORA3-G α15-NFAT- bla CHO-K1 celler
Beskrivelse
GeneBLAzer™ ADORA3-Ga15-NFAT-bla CHO-K1-celler indeholder den humane adenosin A3-receptor (ADORA3) stabilt integreret i GeneBLAzer™ Ga15-NFAT-bla CHO-K1 cellelinje. De GeneBLAzer™ Ga15-NFAT-bla CHO-K1-celler (Kat. nr. K1537) indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af NFAT-responselementet og et promiskuøst G-protein, Ga15. GeneBLAzer™ ADORA3-Ga15-NFAT-bla CHO-K1-celler er funktionelt validerede for Z'-faktor og EC50-koncentrationer af NECA.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NM_000677.2 |
| Assay Entry | Cellebaseret beta-lactamase-reportergen |
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; henvises til protokollen. Inkluderer: • GeneBLAzer™ ADORA3-αG 15-NFAT-bla CHO-K1 celler • GeneBLAzer™ ADORA3-αG 15-NFAT-bla CHO-K1 analyseprotokol • Analysecertifikat The ADORA GeneBLAzer™ 3-G α15-NFAT-bla CHO-K1-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | FRET |
| Gen symbol | ADORA3 |
| Human Protein Klasse | G-proteinkoblet receptor (GPCR) |
| Inkluderer | ADORA3-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells, ADORA3-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 Assay Protocol, Certificate of Analysis |
| Befolkningsstatus | Enkeltcellet klonoprindelse |
| Vis mere |