Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE- bla CHO-K1 celler
Beskrivelse
GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE- bla CHO-K1-celler indeholder den humane adenosinreceptor A2A (ADORA2A) stabilt integreret i CellSensor™ CRE- bla CHO-K1 cellelinje. CellSensor™ CRE- bla CHO-K1-celler (kat. nr. K1535) indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af responselementet Cyclic AMP Response Element (CRE).
De GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE- bla CHO-K1-celler er funktionelt validerede for Z'- og EC50 - koncentrationer af NECA. Desuden GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE- bla CHO-K1-celler er blevet testet for assayydeevne under variable forhold. Disse data findes i valideringen& Oversigt over analyseydelse.
ADORA2A har vist sig at have mange roller i hele kroppen. ADORA2A er involveret i smerte- og inflammationsregulering, hæmning af blodpladeaggregation, blodtryksregulering og bidrager til iskæmisk hjerneskade. Selektive antagonister af ADORA2A-vejen bliver testet som adjuvanser til dopaminerge lægemidler til behandling af Parkinsons sygdom og skizofreni.
For akademiske priser, log venligst ind eller kontakt os på discoverysciences@invitrogen.com.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NM_000675 |
| Assay Entry | Cellebaseret beta-lactamase-reportergen |
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; henvises til protokollen. Inkluderer: • GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE- bla CHO-K1 celler • GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE- bla CHO-K1 • Analysecertifikat The GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE- bla CHO-K1-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | FRET |
| Gen symbol | ADORA2A |
| Inkluderer | ADORA2A-CRE-bla CHO-K1 cells, ADORA2A-CRE-bla CHO-K1, Certificate of Analysis |
| Befolkningsstatus | Enkeltcellet klonoprindelse |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Vis mere |