Få mere at vide
Invitrogen™ GeneBLAzer™ ADORA2A CHO-K1 DA analysekit
Mængde:
1 tallerken
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne cellelinje er tilgængelig som opdelingsceller ved at anmode om et tilbud på K1245 fra dividingcells@invitrogen.com
GeneBLAzer™ ADORA2A CHO-K1 DA (Division Arrested)-celler og ADORA2A-CRE- bla CHO-K1-celler indeholder den humane adenosin A2a (ADORA2A)-receptor stabilt integreret i CellSensor™ CRE- bla CHO-K1 cellelinje. CellSensor™ CRE- bla CHO-K1-celler (Kat.nr.K1129) indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af Cyclic AMP Response Element (CRE). Division Arrested (DA) celler er tilgængelige i to konfigurationer: et assay-kit (som inkluderer celler og tilstrækkeligt substrat til at analysere 1 x 384-brønds plade) og et rør med celler tilstrækkeligt til at analysere 10 x 384-brønds plader.
DA-celler standses irreversibelt ved hjælp af en lavdosisbehandling af Mitomycin-C og har ingen tilsyneladende toksicitet eller ændring i cellulær signaltransduktion. Både ADORA2A CHO-K1 DA-celler og ADORA2A-CRE- bla CHO-K1-celler er funktionelt validerede for Z’ -faktor og EC 50- koncentrationer på 5’ -adenosin (NECA); (Figur 1). Derudover er ADORA2A-CRE- bla CHO-K1-celler blevet testet for assay-ydeevne under variable forhold, herunder DMSO-koncentration, celleantal, stimulationstid og substratladningstid (data tilgængelige efter anmodning). Yderligere testdata ved hjælp af alternative stimuli er også tilgængelige.
Adenosin A2a-receptoren (ADORA2A) har vist sig at have mange roller i hele kroppen. ADORA2A er involveret i smerte- og inflammationsregulering, hæmning af blodpladeaggregation, blodtryksregulering og bidrager til iskæmisk hjerneskade. Selektive antagonister af ADORA2A-vejen bliver testet som adjuvanser til dopaminerge lægemidler til behandling af ’Parkinsons sygdom og skizofreni.
Opbevaring:
GeneBLAzer™ ADORA2A CHO-K1 DA-celler og ADORA2A-CRE- bla CHO-K1-celler sendes på tøris. Opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen eller optø til øjeblikkelig brug.
Indhold: GeneBLAzer™ ADORA2A CHO-K1 DA analysekit
Hvert system indeholder tilstrækkeligt med divisionsstandsede (DA) celler& substrat til at analysere 1 x 384-brønds plade. (Andre materialer er påkrævet separat; se venligst protokollen).
Inkluderer:
ADORA2A CHO-K1 DA-celler
LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, 70 μg
Opløsning D, 1 ml
2 protokoller
Analysecertifikat
GeneBLAzer™ ADORA2A CHO-K1 DA
-celler Hvert system indeholder tilstrækkeligt delingsstoppede (DA) celler til at analysere 10 x 384-brønds plader (LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; se venligst protokollen).
Inkluderer:
ADORA2A CHO-K1 DA-celler
1 protokol
Analysecertifikat
GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE- bla CHO-K1 celler
(LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; se venligst protokollen).
Inkluderer:
ADORA2A-CRE- bla CHO-K1 celler
1 protokol
Analysecertifikat
GeneBLAzer™ ADORA2A CHO-K1 DA (Division Arrested)-celler og ADORA2A-CRE- bla CHO-K1-celler indeholder den humane adenosin A2a (ADORA2A)-receptor stabilt integreret i CellSensor™ CRE- bla CHO-K1 cellelinje. CellSensor™ CRE- bla CHO-K1-celler (Kat.nr.K1129) indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af Cyclic AMP Response Element (CRE). Division Arrested (DA) celler er tilgængelige i to konfigurationer: et assay-kit (som inkluderer celler og tilstrækkeligt substrat til at analysere 1 x 384-brønds plade) og et rør med celler tilstrækkeligt til at analysere 10 x 384-brønds plader.
DA-celler standses irreversibelt ved hjælp af en lavdosisbehandling af Mitomycin-C og har ingen tilsyneladende toksicitet eller ændring i cellulær signaltransduktion. Både ADORA2A CHO-K1 DA-celler og ADORA2A-CRE- bla CHO-K1-celler er funktionelt validerede for Z’ -faktor og EC 50- koncentrationer på 5’ -adenosin (NECA); (Figur 1). Derudover er ADORA2A-CRE- bla CHO-K1-celler blevet testet for assay-ydeevne under variable forhold, herunder DMSO-koncentration, celleantal, stimulationstid og substratladningstid (data tilgængelige efter anmodning). Yderligere testdata ved hjælp af alternative stimuli er også tilgængelige.
Adenosin A2a-receptoren (ADORA2A) har vist sig at have mange roller i hele kroppen. ADORA2A er involveret i smerte- og inflammationsregulering, hæmning af blodpladeaggregation, blodtryksregulering og bidrager til iskæmisk hjerneskade. Selektive antagonister af ADORA2A-vejen bliver testet som adjuvanser til dopaminerge lægemidler til behandling af ’Parkinsons sygdom og skizofreni.
Opbevaring:
GeneBLAzer™ ADORA2A CHO-K1 DA-celler og ADORA2A-CRE- bla CHO-K1-celler sendes på tøris. Opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen eller optø til øjeblikkelig brug.
Indhold: GeneBLAzer™ ADORA2A CHO-K1 DA analysekit
Hvert system indeholder tilstrækkeligt med divisionsstandsede (DA) celler& substrat til at analysere 1 x 384-brønds plade. (Andre materialer er påkrævet separat; se venligst protokollen).
Inkluderer:
GeneBLAzer™ ADORA2A CHO-K1 DA
-celler Hvert system indeholder tilstrækkeligt delingsstoppede (DA) celler til at analysere 10 x 384-brønds plader (LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; se venligst protokollen).
Inkluderer:
GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE- bla CHO-K1 celler
(LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; se venligst protokollen).
Inkluderer:
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NM_000675 |
| Assay Entry | Cellebaseret beta-lactamase-reportergen |
| Celletilstand | Division arresterede celler |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Gen-id (Entrez) | 135 |
| Gen symbol | ADORA2A |
| Befolkningsstatus | Enkeltcellet klonoprindelse |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Mængde | 1 tallerken |
| Reporter Gene | BLA (beta-lactamase) |
| Vis mere |