Få mere at vide
Invitrogen™ GeneArt™ Gibson Assembly HiFi Master Mix
Artikelnummer. 16595231
Skift visning
Mængde:
10 reaktioner
200 reaktioner
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
200 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16595231 10 reaktioner -
16505241 50 reaktioner -
16515241 200 reaktioner 200 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16595231 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A46627
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1362.00 DKK
    1103.65 DKK / 10 reaktioner
    Spare 258.35 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
GeneArt Gibson Assembly HiFi Master Mix muliggør DNA-samling og kloning via en teknik, der tillader flere overlappende DNA-fragmenter at blive sømløst forbundet i en et-trins, 15 –60 minutters isotermisk reaktion.
GeneArt Gibson Assembly HiFi Master Mix muliggør sømløs, ét-trins, enkeltrørsmontering af flere overlappende DNA-fragmenter i en isoterm reaktion. Denne fleksible DNA-samlingsmetode fungerer for både små og store konstruktioner og rummer enkelt- eller flere inserts. PCR-forstærkede fragmenter kan samles uden rensning og transformeres efter en hurtig og kompetent celletransformationsprotokol. Denne tilgang reducerer markant hands-on tid uden store tab i positive klonudbytter. De resulterende produkter er velegnede til forskellige downstream-applikationer, herunder kompetent celletransformation, PCR, rolling circle amplification (RCA), syntetisk biologi, in vitro cellefri arbejdsgange og mutagenese.
GeneArt Gibson Assembly HiFi Master Mix muliggør DNA-samling og kloning via en teknik, der tillader flere overlappende DNA-fragmenter at blive sømløst forbundet i en et-trins, 15 –60 minutters isotermisk reaktion. DNA-fragmenter af forskellig længde samles ensartet under anvendelse af komplementære overlapninger mellem fragmenter. Den iboende fleksibilitet af denne tilgang er velegnet til små og store DNA-konstruktioner og inkluderer både enkelte og multiple inserts. De resulterende produkter kan bruges til en række forskellige downstream-applikationer, herunder transformation, PCR og rullende cirkelamplifikation (RCA ). De GeneArt Gibson Assembly HiFi Master Mix kit inkluderer master mix, positiv kontrol og vand og rummer brugen af dine egne kompetente celler.
Funktioner af GeneArt Gibson Assembly HiFi Master Mix inkluderer:
  • Saml og klon enkelt —og sømløst op til seks DNA-fragmenter i en enkelt reaktion
  • Effektiv —high fidelity giver mere korrekte kloner end andre metoder
  • Fleksible —designretningslinjer tillader montering i enhver vektor efter eget valg
  • Praktisk —tilgængelig som master mix kits og kloning kits komplet med kemiske eller elektrokompetente celler
  • Har tillid til —over 4000 citater i den videnskabelige litteratur, der fremhæver stor succes
Sømløs samling af flere fragmenter
GeneArt Gibson Assembly HiFi-kloning er en enkel et-trins proces, hvor op til seks fragmenter kombineres i en proprietær enzymatisk blanding for at samle DNA-fragmenter med delt terminal endehomologi uden at efterlade nogen ekstra sekvenser eller ar (sømløs). Efter en –15 60 minutters inkubation transformeres en del af samlingsreaktionen til kemisk kompetente eller elektrokompetente celler, hvilket giver kloner, der er klar til analyse næste dag. Den påkrævede 20- til 40-basepar-endehomologi er designet ind i de novo-fragmentet til syntese eller kan let konstrueres ved PCR-amplifikation med tilpassede DNA-oligoer. Denne specielle enzymblanding skaber en sømløs og kovalent bundet DNA-konstruktion, der giver høj effektivitet.
Robust metode for maksimal effektivitet
På grund af det kovalent bundne slutprodukt, GeneArt Gibson Assembly HiFi-metoden tillader brugen af kemisk kompetente celler eller elektrokompetente celler til den højeste transformationseffektivitet, hvilket forbedrer succesen med at finde den rigtige klon, især til mere udfordrende konstruktioner. Der er intet behov for restriktionsenzymer, ligering eller rekombinationssteder, og metoden giver en perfekt sømløs konstruktion uden uønskede ekstra baser.
Giver stor alsidighed
De GeneArt Gibson Assembly HiFi-metoden giver alsidighed, kan strømline mange teknikker gennem hurtig kombination, tilføjelse, sletning eller udveksling af DNA-segmenter og eliminerer behovet for at subklone, hvilket sparer tid og kræfter i klonings-workflowet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kloningsmetode Sømløs kloning
Indhold og opbevaring Indeholder mastermix, positiv kontrol og vand og rummer brugen af dine egne kompetente celler.
Kontroltype Positiv kontrol
Til brug med (applikation) Sømløs kloning & af genetisk samling
Antal reaktioner 10 reaktioner
Antal Fragmenter Op til 6 fragmenter
Produktlinje GENEART
Produkttype HiFi Master Mix
Mængde 10 reaktioner
Forsendelsestilstand Ambient, våd is, tøris
Workflow-trin DNA samling