Få mere at vide
Invitrogen™ GeneArt™ Gibson Assembly EX Master Mix
Artikelnummer. 16565241
Mængde:
10 reaktioner
200 reaktioner
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
200 reaktioner
Artikelnummer. 16565241
Brand: Invitrogen™ A46637
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
GeneArt Gibson Assembly EX Master Mix muliggør DNA-samling via en teknik, der tillader flere overlappende DNA-fragmenter at blive sømløst forbundet i en enkelt-rør, to-trins optimeret reaktion.
GeneArt Gibson Assembly EX Master Mix muliggør DNA-samling via en teknik, der tillader flere overlappende DNA-fragmenter at blive sømløst forbundet i en enkelt-rør, to-trins optimeret reaktion. DNA-fragmenter af forskellig længde samles ensartet under anvendelse af komplementære overlapninger mellem fragmenter. Den iboende fleksibilitet og succes af denne tilgang er velegnet til små og store DNA-konstruktioner, omfatter både enkelte og multiple inserts og er blevet brugt til at bygge hele genomer. De resulterende produkter kan bruges til en række forskellige downstream-applikationer, herunder transformation, PCR og rullende cirkelamplifikation (RCA ). De GeneArt Gibson Assembly EX Master Mix kit inkluderer master mix, positiv kontrol og vand og rummer brugen af dine egne kompetente celler.
Funktioner af GeneArt Gibson Assembly EX Master Mix inkluderer:
  • Saml og klon enkelt —og problemfrit op til 15 DNA-fragmenter i en enkelt reaktion
  • Effektiv —robust effektivitet giver vellykkede kloner til både simple og udfordrende konstruktioner
  • Fleksible —designretningslinjer tillader montering i enhver vektor efter eget valg
  • Praktisk —tilgængelig som master mix kits og kloning kits komplet med kemiske eller elektrokompetente celler
  • Har tillid til —over 4000 citater i den videnskabelige litteratur, der fremhæver stor succes
Sømløs samling af op til 15 fragmenter
GeneArt Gibson Assembly EX kloning er en robust, enkelt-rørs, to-trins proces, hvor op til 15 inserts og vektor kombineres i en proprietær enzymatisk blanding for at samle DNA-fragmenter med delt terminal endehomologi uden at efterlade nogen ekstra sekvenser eller ar (sømløs). Efter at denne dobbelt optimerede reaktion er afsluttet, transformeres en del af samlingsreaktionen til kemisk kompetente eller elektrokompetente celler, hvilket giver kloner klar til analyse næste dag. Den påkrævede 20- til 40-basepar-endehomologi er designet ind i de novo-fragmentet til syntese eller kan let konstrueres ved PCR-amplifikation med tilpassede DNA-oligoer. Denne specielle enzymblanding skaber en sømløs og kovalent bundet DNA-konstruktion, der giver høj effektivitet.
Robust metode for maksimal effektivitet
På grund af det kovalent bundne slutprodukt, GeneArt Gibson Assembly EX metode tillader brugen af kemisk kompetente celler eller elektrokompetente celler for den højeste transformationseffektivitet, især vigtig for udfordrende konstruktioner. Der er intet behov for restriktionsenzymer, ligering eller rekombinationssteder, og metoden giver en perfekt sømløs konstruktion uden uønskede ekstra baser.
Giver stor alsidighed
De GeneArt Gibson Assembly EX metode giver alsidighed, kan strømline mange teknikker gennem hurtig kombination, tilføjelse, sletning eller udveksling af DNA-segmenter og eliminerer behovet for at subklone, hvilket sparer tid og kræfter i kloningsarbejdsgangen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kloningsmetode Sømløs kloning
Indhold og opbevaring Indeholder mastermix, positiv kontrol og vand og rummer brugen af dine egne kompetente celler.
Kontroltype Positiv kontrol
Til brug med (applikation) Sømløs kloning og genetisk samling
Antal reaktioner 200 reaktioner
Antal Fragmenter Op til 15 fragmenter
Produktlinje GENEART
Produkttype Master Mix
Mængde 200 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Workflow-trin DNA samling