Få mere at vide
Invitrogen™ GeneArt™ Genomisk spaltningsdetektionskit
Artikelnummer. 15396351
Skift visning
Mængde:
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
20 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15396351 20 reaktioner 20 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 15396351 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A24372
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
  • 1 flaske cellelysebuffer
  • 1 rør Proteinase K
  • 1 rør PCR Supermix
  • 1 rør vand
  • 1 rør detektionsenzym
  • 1 rør Detektionsreaktionsbuffer
  • 1 rør kontrol skabelon& Primere
De GeneArt Genomic Cleavage Detection Kit giver en enkel, pålidelig og hurtig metode til påvisning af locus-specifik dobbeltstrengsbruddannelse.
De GeneArt Genomic Cleavage Detection Kit giver en enkel, pålidelig og hurtig metode til påvisning af locus-specifik dobbeltstrengsbruddannelse. Når man bruger genomredigeringsværktøjer til at opnå målrettede mutationer, er det nødvendigt at bestemme effektiviteten, hvormed disse nukleaser spalter målsekvensen, især før man går videre til de mere besværlige og dyre processer med kloning og sekventering.
De GeneArt genomisk spaltningsdetektionskit indeholder alle de reagenser, der kræves forud for gelanalyse. En prøve af den redigerede cellepopulation anvendes som en direkte PCR-skabelon til amplifikation med primere, der er specifikke for den målrettede region. PCR-produktet denatureres derefter og gen-anneales for at producere heteroduplex-fejlparringer, hvor der er forekommet dobbeltstrengsbrud, hvilket resulterer i indel-introduktion. Disse fejlparringer genkendes og spaltes af detektionsenzymet. Denne spaltning er både let påviselig og kvantificerbar ved hjælp af gelanalyse.
  • Nem —ingen genomisk DNA-isolering, direkte PCR-amplifikation
  • Hurtig —4 timers samlet behandlingstid
  • Kvantativ —gelbåndtæthed er direkte korreleret til mål indel introduktion
Anbefalet opbevaring
Store all at -5 to -30°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder:
• 1 flaske cellelysebuffer
• 1 rør Proteinase K
• 1 rør PCR Supermix
• 1 rør vand
• 1 rør T7E1 Detection Enzyme
• 1 rør T7E1 Detektionsreaktionsbuffer
• 1 rør kontrolskabelon & primere Opbevar
alle komponenter ved -5° til -30 °C.
Detektionsmetode Primer-sonde
Form Væske
Format Kit
Polymerase Taq Polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Teknik CRISPR-Cas9, TAL Effektor Nuclease
Produkttype Genomisk spaltningsdetektionskit
Mængde 20 reaktioner
Anerkendelsessted INDEL
Tilstrækkelig til 20 reaktioner
Antal reaktioner 20 reaktioner
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • GeneArt Genomic Cleavage Detection Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Poly(oxy-1,2-ethanediyl) .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy, Proteinase