Få mere at vide
Invitrogen™ GeneArt™ Kryopræserveringskit til alger
Artikelnummer. 15207949
Skift visning
Mængde:
100 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15207949 100 forberedelser Hver
1 options
Artikelnummer. 15207949 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A24228
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Bruges til at bevare algestammer og kloner til opbevaring ved -80 °C i årevis, og dermed eliminere lagring af flydende nitrogen og kontinuerlige kulturer som en måde at vedligeholde dine kloner
De GeneArt™ Cryopreservation Kit for Algae bruges til at bevare algestammer og kloner til opbevaring ved -80 C °i årevis, og dermed eliminere lagring af flydende nitrogen og kontinuerlige kulturer som en måde at vedligeholde dine kloner. Kryokonservering er det optimale valg til konservering og langtidsopbevaring af alger, da det minimerer genetisk drift, letter stamme- og klonudveksling mellem laboratorier og hjælper med at reducere vedligeholdelsesarbejde og omkostninger. Du skal blot dyrke dine celler i nærværelse af kryopræserveringsreagens A i –2 5 dage, høste, resuspendere i kryopræserveringsreagens B og fryse en lille alikvot i en af to anbefalede frysebeholdere* ved -80 °C. De GeneArt™ Cryopreservation Kit for Alger er blevet brugt til at konservere Chlamydomonas og Chlorella stammer med 100 % genoplivning efter optøning.
  • Opbevar Chlamydomonas og Chlorella stammer og kloner til -80 °C opbevaring
  • Eliminer lagring af flydende nitrogen
  • Minimer kontaminering og genetisk drift, der typisk forekommer i kontinuerlige kulturer
  • Send algekloner på tøris til udveksling mellem laboratorier
Til dato har de fleste tilgængelige metoder til bevarelse af algerceller krævet opbevaring af flydende nitrogen, men denne metode er ubelejlig og dyr. Alternativt har forskere satset på kontinuerlige kulturer for at opretholde algekloner, men dette fører ofte til forurening og genetisk drift og er ikke modtageligt for forsendelse. De GeneArt™ Cryopreservation Kit for Algae giver en måde at fryse algeceller °ved -80 C til langtidsopbevaring eller forsendelse på tøris med minimeret tab af levedygtighed.
* Vi har brugt følgende frysebeholdere til dette produkt:
  • Thermo Scientific™ Hr. Frosty™ Frysebeholder
  • Biocision™ CoolCell™ FTS30 cellefrysebeholder
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Alger Cryopreservation Kit
Produktlinje GeneArt
Mængde 100 forberedelser
Arter Chlamydomonas
Indhold og opbevaring Indeholder:
• 1 flaske Kryokonserveringsreagens A, 5 mL
• 1 flaske Kryokonserveringsreagens B, 25 ml
Udtrykssystem Alger