Få mere at vide
Invitrogen™ GeneArt™ CRISPR Nuclease mRNA
Artikelnummer. 15411054
Skift visning
Mængde:
15μ g
Pakningsstørrelse:
15µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15411054 15μ g 15µg
1 options
Artikelnummer. 15411054 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A29378
 Begrænset vare
På lager
Invitrogen™ GeneArt™ CRISPR Nuclease mRNA er formuleret ved hjælp af en ny fremstillingsproces for at opnå overlegen kvalitet og forbedret produktydelse.
  • Dette vildtype Cas9 mRNA har to nukleare lokaliseringssignaler (NLS'er).
  • Cas9-konstruktioner med to NLS'er har vist sig at være mere effektive til at målrette Cas9-proteinet til kernen (1).
  • mRNA-formatet er klar til at transficere og omgår behovet for tidskrævende kloningstrin, der kræves ved brug af CRISPR vektorsystemer.
  • Cas9 mRNA co-transficeres med et målspecifikt guide-RNA (gRNA) for at dirigere Cas9-proteinet til det tilsigtede genom-locus for at skabe et dobbeltstrenget brud.
  • Det komplette RNA-format er en mindre nyttelast end plasmid-baserede Cas9-systemer for forbedret levering ind i cellen og bedre genomredigeringseffektivitet.
  • Derudover kan Cas9 mRNA'et bruges i multiplekse tilgange med mere end et gRNA.
  • Brug denne tilgang til at bestemme, hvilken gRNA-sekvens, der fungerer bedst for et bestemt mål, eller til at redigere flere genomiske loci med en transfektion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Indhold og opbevaring 1 hætteglas CRISPR Nuclease mRNA. Opbevares i ultrakold fryser -68 til -85 °C
Mængde 15μ g
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.