Få mere at vide
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR-buffer
Artikelnummer. p-4919373 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1.5 mL
6 x 1.5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10219244
Brand: Applied Biosystems™ N8080006
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Applied Biosystems GeneAmp 10X PCR Buffer I er optimeret til brug med AmpliTaq DNA-polymerase, hvilket resulterer i robust PCR-amplifikation.
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer I er optimeret til brug med AmpliTaq™ DNA-polymerase, hvilket resulterer i robust PCR-amplifikation.
  • Optimeret til brug med AmpliTaq™ DNA-polymerase, der tilbyder maksimal PCR-ydelse
  • Fås i flere praktiske størrelser
GeneAmp™ 10X PCR-buffer I indeholder 15 mM MgCl2 . Når det fortyndes 1:10, giver det den optimale pH og ionstyrke til PCR-amplifikation med AmpliTaq™ DNA polymerase.
Bemærk : Se brugervejledningen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PCR-buffer
Koncentration 10X
Til brug med (applikation) Standard PCR
Mængde 1.5 mL
Inkluderer • GeneAmp 10X PCR-buffer I (med 15 mM MgCl2 ), 1,5 mL
Opbevares ved -15 °C til -25 °C.