Beskrivelse
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer I er optimeret til brug med AmpliTaq™ DNA-polymerase, hvilket resulterer i robust PCR-amplifikation.
- Optimeret til brug med AmpliTaq™ DNA-polymerase, der tilbyder maksimal PCR-ydelse
- Fås i flere praktiske størrelser
GeneAmp™ 10X PCR-buffer I indeholder 15 mM MgCl2 . Når det fortyndes 1:10, giver det den optimale pH og ionstyrke til PCR-amplifikation med AmpliTaq™ DNA polymerase.
Bemærk : Se brugervejledningen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PCR-buffer |
| Koncentration | 10X |
| Til brug med (applikation) | Standard PCR |
| Mængde | 1.5 mL |
| Inkluderer | • GeneAmp 10X PCR Buffer I (med 15 mM MgCl2), 1,5 ml Opbevar ved -15 °C til -25 °C. |