Få mere at vide
CPC™ Kønsløs AseptiQuik G-stik med MPC insert
Artikelnummer. 30968740
Skift visning
Autoklaverbar:
Autoklaverbar
Må ikke autoklaveres
Packungsgröße:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Autoklaverbar Packungsgröße
30968740 Må ikke autoklaveres Pakke med 5
30968726 Autoklaverbar Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30968740 Lieferant CPC™ Lieferanten-Nr. AQG17MPC
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
AseptiQuik G-adapterproduktet MPC er designet som et AseptiQuik G-stik med en MPC insert-afslutning, der gør det muligt at tilslutte direkte til en MPC krop. For at lukke dine åbne systemer og muliggøre væskeoverførsel uden for det biologiske sikkerhedsskab. Fra åben til lukket med et klik.
  • Overgangen fra åbne formatkomponenter MPC til den lukkede AseptiQuik forbindelse.
  • Gør det muligt for enhver kunde at lukke systemet med en simpel, enkelt forbindelse. Flyt dig uden for motorhjelmen/rengøringsbordet til et generelt produktionsmiljø.
  • Minimerede pladsbegrænsninger ved at skulle flytte ind i biosikkerhedsskabet. Når udstyret er fastgjort på plads, kan denne forbindelse muliggøre rotationen af AQG-stikket til at give en ergonomisk fordel ved at trække membranerne i den ideelle position.
  • Muliggør modularisering af systemer med MPC stik til systemer med AQG-stik på.
  • Håndter inventory-SKU-mismatches ved hurtigt at kunne tilpasse connectors af forskellige typer, når en MPC bruges, men skal forbindes til en AseptiQuik G eller omvendt.
  • Forenkler specifikationerne for engangssystemer med et enkelt-delt nummer for begge halvdele af de kønsløse forbindelser af .AseptiQuik Betjening er MPC nem ved hjælp af ergonomiske tommelfingerlåse.
  • Intuitiv tretrinsforbindelse af reducerer mulighederne AseptiQuik for operatorfejl.
Spezifikation
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Polycarbonat
Samlet længde (engelsk) 1,5 in,
Samlet længde (metrisk) 38.1 mm
Sterilitet Ikke steril
Materiale (forsegling) Silikone
Farve Hvid og Blå
Produkttype Rørforbindelse
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.