Få mere at vide
CPC™ Kønsløs AseptiQuik G-stik med MPC insert
Beskrivelse
- Overgangen fra åbne formatkomponenter MPC til den lukkede AseptiQuik forbindelse.
- Gør det muligt for enhver kunde at lukke systemet med en simpel, enkelt forbindelse. Flyt dig uden for motorhjelmen/rengøringsbordet til et generelt produktionsmiljø.
- Minimerede pladsbegrænsninger ved at skulle flytte ind i biosikkerhedsskabet. Når udstyret er fastgjort på plads, kan denne forbindelse muliggøre rotationen af AQG-stikket til at give en ergonomisk fordel ved at trække membranerne i den ideelle position.
- Muliggør modularisering af systemer med MPC stik til systemer med AQG-stik på.
- Håndter inventory-SKU-mismatches ved hurtigt at kunne tilpasse connectors af forskellige typer, når en MPC bruges, men skal forbindes til en AseptiQuik G eller omvendt.
- Forenkler specifikationerne for engangssystemer med et enkelt-delt nummer for begge halvdele af de kønsløse forbindelser af .AseptiQuik Betjening er MPC nem ved hjælp af ergonomiske tommelfingerlåse.
- Intuitiv tretrinsforbindelse af reducerer mulighederne AseptiQuik for operatorfejl.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polycarbonat |
| Samlet længde (engelsk) | 1,5 in, |
| Samlet længde (metrisk) | 38.1 mm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Materiale (forsegling) | Silikone |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Rørforbindelse |