Få mere at vide
Agilent BioTek Gen6 dataanalysesoftware
Shop alle Agilent BioTek produkter
Til brug med (udstyr):
Mikropladelæsere
Beskrivelse
- Walk-up brugervenlighed
- Både nye og erfarne brugere vil være i stand til at gå op og bruge Gen6 uden omfattende træning.
- Opsæt assay, analyser resultater og eksporter data på få minutter
- Med Gen6 kan brugere indstille deres plade, læse og analysere resultater på få minutter.
- Forudbyggede eksperimentskabeloner i Gen6
- Forudbyggede eksperimentskabeloner giver nye brugere mulighed for hurtigt og nemt at komme i gang med almindelige analyser og applikationer inden for Gen6.
- Avanceret læsefunktionalitet inklusive kinetik og områdescanninger
- Gen6 indeholder avanceret funktionalitet til kinetiske assays. Brugere kan nemt opsætte tidsforløbseksperimenter og visualisere data i realtid, efterhånden som mikropladelæseren indsamler dem. Rå og beregnede data kan nemt eksporteres med et enkelt klik ind Microsoft Excel .
- Avancerede læsetilstande, såsom områdescanninger, giver brugerne mulighed for at måle diskrete punkter på tværs af en brønd for heterogene prøver.
- Instrumentkompatibilitet: Synergy Neo2, Synergy H1, Synergy HTX, Synergy LX, Epoch 2, Epoch og 800 TS
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere |
| Type | Software |