Få mere at vide
Agilent BioTek Gen5 Kvalifikationspakke
Shop alle Agilent BioTek produkter
:
Gen5 Valideringspakke - IQ/OQ/PQ
Beskrivelse
De Gen5 Kvalifikationspakken inkluderer:
- Gen5 IQ (Installation Qualification) og tjekliste
- Datareduktionskvalifikationsplan og tjekliste
- Eksporter / Rapportér kvalifikationsplan og tjekliste
- Gen5 protokoller, eksperimenter og datainputfiler, der refereres til af testprocedurer inkluderet i pakken
Procedurer med tjeklister findes i både PDF og Microsoft Word-formater.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Valideringstjenester |
| Format | USB flashdrev |
| Inkluderer | Gen5 IQ (Installation Qualification) og Tjekliste; Datareduktionskvalifikationsplan og tjekliste; Eksporter/Rapportér kvalifikationsplan og tjekliste; Gen5 protokoller, eksperimenter og datainputfiler, der refereres til af testprocedurer inkluderet i pakken |