Få mere at vide
Agilent BioTek Gen5 Software til dataindsamling og analyse
Shop alle Agilent BioTek produkter
Model-:
Gen5 AL2 dataanalysesoftware
Gen5 IVD Data Analysis Software
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Hurtig startknapper på velkomstskærmen giver links til nyligt brugte filer, forprogrammerede protokoller og andre nøglefunktioner såsom hurtig læsning og systemtest
- StepWise værktøjer tillader ubegrænsede kombinationer af proceduremæssige trin og datareduktionskriterier til en lang række applikationer i en logisk og klart defineret rækkefølge, der let kan ses på skærmen
- Analyser data på en enkelt plade eller på tværs af flere plader i et eksperiment
- Rapport- og PowerExport-byggere er hurtige og fleksible outputværktøjer til at producere publikationsklare rapporter ved hjælp af datamatricer, statistiktabeller, protokoller og pladeinformation
- For overholdelse af 21 CFR Part 11, Gen5 Secure giver system-, data- og protokolbeskyttelse
- Flere brugerdefinitioner og tilladelsesniveauer gør det nemt at overholde laboratoriepolitikker
- Windows XP eller Windows 2000 (Professional Editions)
- PentiumIII-klasse pc (eller kompatibel) processor (500MHz eller højere)
- 512 MB RAM eller højere
- 2 GB harddiskplads eller mere
- XGA-opløsning på 1024 x 768 eller højere
- CD-ROM læsbart drev
- Tastatur
- Mus
- Microsoft Internet Explorer v 5.0 eller nyere (for online hjælp)
- Microsoft Excel 2000 eller nyere (til PowerExport-funktion)
Tekniske data
Tekniske data
| Model- | Gen5 AL2 dataanalysesoftware |
| Til brug med (udstyr) | Billedbehandling multi-mode læsere |
| Type | Software til dataindsamling og analyse |