Få mere at vide
Agilent BioTek Gen5 Software til dataindsamling og analyse
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10186572 Shop alle Agilent BioTek produkter
Pakningsstørrelse:
Hver
Model-:
Gen5 AL2 dataanalysesoftware
Gen5 IVD Data Analysis Software
Artikelnummer. 10186572
Brand: Agilent BioTek GEN5
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gen5 Dataindsamlings- og analysesoftware har en moderne grænseflade, som giver nem adgang til alle vigtige funktioner i softwaren, herunder læseparametre, pladelayout, datareduktion, onlinehjælp, guider, tutorials og prøveprotokoller.
  • Hurtig startknapper på velkomstskærmen giver links til nyligt brugte filer, forprogrammerede protokoller og andre nøglefunktioner såsom hurtig læsning og systemtest
  • StepWise værktøjer tillader ubegrænsede kombinationer af proceduremæssige trin og datareduktionskriterier til en lang række applikationer i en logisk og klart defineret rækkefølge, der let kan ses på skærmen
  • Analyser data på en enkelt plade eller på tværs af flere plader i et eksperiment
  • Rapport- og PowerExport-byggere er hurtige og fleksible outputværktøjer til at producere publikationsklare rapporter ved hjælp af datamatricer, statistiktabeller, protokoller og pladeinformation
  • For overholdelse af 21 CFR Part 11, Gen5 Secure giver system-, data- og protokolbeskyttelse
  • Flere brugerdefinitioner og tilladelsesniveauer gør det nemt at overholde laboratoriepolitikker
Systemkrav
  • Windows XP eller Windows 2000 (Professional Editions)
  • PentiumIII-klasse pc (eller kompatibel) processor (500MHz eller højere)
  • 512 MB RAM eller højere
  • 2 GB harddiskplads eller mere
  • XGA-opløsning på 1024 x 768 eller højere
  • CD-ROM læsbart drev
  • Tastatur
  • Mus
  • Microsoft Internet Explorer v 5.0 eller nyere (for online hjælp)
  • Microsoft Excel 2000 eller nyere (til PowerExport-funktion)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Billedbehandling multi-mode læsere
Type Software til dataindsamling og analyse