Få mere at vide
BTX™ Gemini X2 Bipolært elektroporationssystem
Artikelnummer. 16614862
Skift visning
Kapacitans (HV-tilstand):
505 til 3000 V (i 5 V-trin)
Artikelnummer. Kapacitans (HV-tilstand)
16614862 505 til 3000 V (i 5 V-trin)
1 options
Artikelnummer. 16614862 Leverandør BTX™ Leverandørnr. 452062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148380.00 DKK
    123307.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 25072.30 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 25-02-2027
Alle fordelene ved Gemini X2 Dual Waveform Electroporator, med tilføjelsen af bipolar polaritetsskift, som forbedrer transfektionseffektiviteten ved at forhindre transfektantakkumulering ved en enkelt elektrode og forbedre leveringen til målcellerne eller vævet.
Funktioner og fordele:
  • Firkantbølger og eksponentielle henfaldsbølger strømmer i en enkelt enhed
  • Flere pulsfunktioner i både kvadratiske og eksponentielle aftagende bølgeformer (X2-systemer)
  • Stor 7-tommer, brugervenlig berøringsskærmgrænseflade
  • Fleksibel, universel elektroporering– transficerer celler i 96-brønds format, vitro, in vivo, in ovo og adhærente former, afhængig af tilbehør
  • Forudindstillede protokoller– omfatter de mest almindelige eukaryote og prokaryote celletyper
  • Brugerdefinerede protokoller– ubegrænset mulighed for at tilføje og ændre protokoller
  • Sikkerhed– viser modstandsmålinger for hver puls med tre lag lysbuebeskyttelse
  • Datahåndtering– gemmer logs over hver puls leveret til QC og fejlfinding
  • Polaritetsskift forbedrer transfektionseffektiviteten ved at forhindre transfektantakkumulering ved en enkelt elektrode og forbedre leveringen til målcellerne eller vævet
Applikationer:
  • Bipolær elektroporation
  • CRISPR-transfektioner
  • Suspension og adhærente celler
  • In Vivo, In Ovo og In Utero Gen- og lægemiddellevering
  • Vævseksplantater
  • Transformation af eukaryote og prokaryote celler
  • Elektroporation med høj kapacitet
Leveres med:
  • Gemini X2 generator
  • Pulsskifter
  • Strømforsyning og USB Tilslutningskabel
  • Safety Dome
  • Kuvetter 1 mm, 2 mm, 4 mm (pk. af 30, 10 hver)
  • Kuvetterol
Tekniske data
Til brug med (applikation) Elektroporation, CRISPR-transfektioner, cellesuspension, gen- og lægemiddellevering, vævseksplantater, celletransformation
Produkttype Elektroporationssystem
Spænding 100 til 240 V
Vise Berøringsskærm i farver
Sterilitet Ikke steril
Bakterie- eller gærstamme Alle celletyper
Kapacitans (HV-tilstand) 505 til 3000 V (i 5 V-trin)
Kapacitans (LV-tilstand) 5 til 500 V (i 1 V-trin)
Tilslutningstype Udgangskabel
Interface Berøringsskærm
Pulsform Eksponentiel aftagende bølge, firkantet bølge