Få mere at vide
BTX™ Gemini SC-elektroporationssystem komplet, til kuvetter
Artikelnummer. 15858461
Skift visning
Kapacitans (HV-tilstand):
85μ F (firkantet bølge), 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85μ F (eksponentiel aftagende bølge)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitans (HV-tilstand) Pakningsstørrelse
15858461 85μ F (firkantet bølge), 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85μ F (eksponentiel aftagende bølge) Hver
1 options
Artikelnummer. 15858461 Leverandør BTX™ Leverandørnr. 452042
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106510.00 DKK
    88509.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 18000.39 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Gemini SC Twin Wave Electroporators giver fleksibilitet til elektroporation af alle celletyper
Funktioner:
  • Universel elektroporation – transfekterer celler in vitro, in vivo, in ovo og adhærente former
  • Transformation af bakterier, gær og mikroorganismer; Transfektion af pattedyrsceller og -væv
  • Flere pulsfunktioner i både kvadratiske og eksponentielle aftagende bølgeformer (X2-systemer)
  • Forudindstillede protokoller – omfatter de mest almindelige eukaryote og prokaryote celletyper
  • Mulighed for kvadratisk og eksponentiel aftagende bølge
  • Stor grænseflade med berøringsskærm
  • Brugerdefinerede protokoller – ubegrænset mulighed for at tilføje og ændre protokoller
  • Sikkerhed – viser modstandsmålinger for hver puls med tre lag lysbuebeskyttelse
  • Stik: Positive og negative 4 mm banankabler
Certificeringer
CE-mærkning, ETL-mærkning (UL, CSA), CB-ordning, EU RoHS, WEEE
garanti
2 år
Tekniske data
Til brug med (applikation) Universel elektroporation af alle celletyper i kuvetter
Til brug med (udstyr) Sikkerhedskuppel til SC-kuvette
Frekvens 50/60 Hz
Produktlinje BTX-elektroporation
Produkttype Elektroporatorer
Spænding 10 til 3.000 V
Spændingsområde (HV-tilstand) 510 til 3.000 V (i 10 V-trin)
Spændingsområde (LV-tilstand) 10 til 500 V (i trin på 5 V)
Oversigt Gemini SC-elektroporationssystem komplet til kuvetter
Vise Berøringsskærm i farver
Certificeringer/compliance CE-mærkning, ETL-mærkning (UL, CSA), CB-ordning, EU RoHS, WEEE
Dybde (engelsk) 13 tommer
Dybde (metrisk) 33 cm
Højde (engelsk) 8,5 tommer
Højde (metrisk) 21.6 cm
Inkluderer Generator, sikkerhedskuppel, kuvetter og kuvettestativ
Levetid 2 års garanti
Driftstemperatur (engelsk) 40 °F til 104 °F
Pulsnummerområde Eksponentiel aftagende bølge 1 puls/prøve, firkantet bølge 1 til 10 pulser/prøve
Pulslængdeområde Eksponentiel henfaldsbølge Tidskonstant 0,5 ms til 3,275 ms; Square Wave-pulslængde 50 ms til 100 ms
Driftstemperatur (metrisk) 4 °C til 40 °C
Relativ luftfugtighed 80 % maks. ved drift ved 25 °C
Watt 35 W (tomgang), 350 W (pulserende)
Vægt (engelsk) 16 lb.
Vægt (metrisk) 7.3 kg
Bredde (engelsk) 11,25 tommer
Bredde (metrisk) 28.6 cm
Elektriske krav 100 til 240 VAC
Sterilitet Ikke steril
Kapacitans (HV-tilstand) 85μ F (firkantet bølge), 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85μ F (eksponentiel aftagende bølge)
Kapacitans (LV-tilstand) 3775μ F (firkantet bølge), 25 til 3275μ F i 25μ F-trin (eksponentiel aftagende bølge)
Tilslutningstype Banankabler
Opladningstid <7 sek. (LV),<4 sek. (HV)
Interface Berøringsskærm
Pulsform Eksponentiel aftagende bølge, firkantet bølge
High-throughput kompatibilitet Nej
Vis mere Vis mindre
Kun beregnet til undersøgelsesformål. Ikke til brug i diagnostiske eller kliniske procedurer.